Merck
T3253
Sigma-Aldrich
トリズマ® 塩酸塩 塩酸塩
reagent grade, ≥99.0% (titration), crystalline
別名:
TRIS HCl, TRIS 塩酸塩, トリス(ヒドロキシメチル)アミノメタン 塩酸塩, トロメタン塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH2C(CH2OH)3 · HCl
CAS番号:
分子量:
157.60
Beilstein:
3675235
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
グレード
reagent grade
品質水準
アッセイ
≥99.0% (titration)
フォーム
crystalline
保管条件
dry at room temperature
テクニック
affinity chromatography: suitable
不純物
≤0.5% water (Karl Fischer)
white
有効pH範囲
7.0-9.0
pKa (25 °C)
8.1
mp
150-152 °C
溶解性
H2O: soluble, clear, colorless
密度
1.39 g/cm3 at 20—25 °C
1.41 g/cm3 at 20—25 °C
Absorption
≤0.05 at 290 nm at 40%
適合性
suitable for mass spectrometry
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
life science and biopharma
sample preparation
SMILES記法
Cl.NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3.ClH/c5-4(1-6,2-7)3-8;/h6-8H,1-3,5H2;1H
InChI Key
QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
トリスHCl、あるいはTrizma®塩酸塩は、7.3~7.5の生理的pH範囲の酸性緩衝液として広く使用されています。25°CでのpKaが8.08のトリスHClは、生体の典型的なpHと一致する7.0~9.0のpH範囲をもたらします。生物学、細胞生物学、および生化学関連のさまざまな用途に不可欠なトリスHClは、効果的な緩衝液pH調節にとって不可欠です。特に、トリス塩基とトリス塩酸塩は、単独では緩衝能力が不十分なため、7~9のpH範囲でこれらを組み合わせてください。
トリスバッファーは、タンパク電気泳動やウェスタンブロッティングなどの手法で重要な役割を果たし、タンパク質転写に適した低イオン強度バッファーとして機能します。また、SDS-PAGEゲル、ランニングバッファー、およびブロッティングバッファーにも不可欠です。さらに、特にTAEおよびTBEバッファーのトリス塩は、DNAアガロース電気泳動に幅広く利用されています。これらのバッファーは、生化学、タンパク質精製、電気泳動を含むさまざまな用途において極めて重要であり、生化学的および細胞生物学的研究に最適なpHを維持する上でトリスHClは多用途かつ重要であることが分かっています。
アプリケーション
Trizma® 塩酸塩は、染色工程、還元アルキル化実験、および in situ ハイブリダイゼーション用のバッファー溶液として使用されています。
特徴および利点
  • 細胞生物学および生化学の研究のための生理的緩衝液として最適
  • 8.1のpKa(25°C)によりpH 7~9を有効に緩衝する
  • 重金属汚染物質のレベルが低いことが試験により確認済みで、さまざまな用途への適合性が保証されている
包装
The DRYPOUR®packaging system for high-quality hygroscopic salts DRYPOUR®packaging:
  • The current DRYPOUR®packaging configuration is in a 50L nestable drum
  • 25KG-DP are the standard prepack offering
  • Smaller volumes can be put in the same drum for variable configurations
The benefits of DRYPOUR®:
  • Improves operational efficiency by reducing material preparation time and increasing operator safety
  • Minimizes caking of hygroscopic salts
  • Offers triple protection: against moisture inside and outside, and against contamination
How does the DRYPOUR®packaging system Improve your operational efficiency?
  • This state-of-the-art design packaging system minimizes caking, thus significantly reducing the time needed for material preparation
  • PE drum with our new tamper-evident seal, a polyethylene liner with integrated desiccant bags and a breathable interior Tyvek®liner
  • Desiccant bags are firmly integrated into the polyethylene liner
  • Triple protection delivers two invaluable results:
  1. Dramatically reduced caking
  2. No contamination risk from the desiccant
その他情報
生化学の領域に関する追加情報を請求するには、このフォームに必要事項を入力してください。
すべてのバッファーのpHは、温度や濃度に依存します。トリスバッファーの場合、温度が1°C低下するとpHは約0.03上昇し、希釈10倍ごとにpHは0.03~0.05低下します。精密なアプリケーションには、適切に校正した、ガラス/カロメル複合電極のpHメーターを使用してください。
法的情報
DRYPOUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tyvek is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
T3253-CH:
T3253-RSAMPLE:
T3253-25KG-DP:
T3253-500G:
T3253-6X1KG:
T3253-5KG:
T3253-25KG:
T3253-BULK-PC:
T3253-VAR:
T3253-10KG:
T3253-250G:
T3253-1KG:
T3253-BULK:
T3253-100G:
T3253-25KG-S:
T3253-50KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Evaluation of the allergenicity and antigenicity of bovine-milk alphas1-casein using extensively purified synthetic peptides.
Elsayed S et al.
Scandinavian Journal of Immunology, 60, 486-486 (2004)
Differential effects of delayed aging on phenotype and striatal pathology in a murine model of Huntington disease.
Tallaksen-Greene SJ et al.
The Journal of Neuroscience, 34, 15658-15658 (2014)
Sandra Lawrynowicz Leibel et al.
Scientific reports, 9(1), 13450-13450 (2019-09-19)
Surfactant protein B (SFTPB) deficiency is a fatal disease affecting newborn infants. Surfactant is produced by alveolar type II cells which can be differentiated in vitro from patient specific induced pluripotent stem cell (iPSC)-derived lung organoids. Here we show the
Marcel Kuiper et al.
Biotechnology progress, 35(4), e2821-e2821 (2019-04-16)
Perfusion is a cell culture mode that is gaining popularity for the manufacture of monoclonal antibodies and their derivatives. The cell culture media supporting perfusion culture need to support higher cell densities than those used in fed-batch culture. Therefore, when
Jesus E Martinez-Lopez et al.
Frontiers in neuroanatomy, 9, 8-8 (2015-02-24)
The red nucleus (RN) is a neuronal population that plays an important role in forelimb motor control and locomotion. Histologically it is subdivided into two subpopulations, the parvocellular RN (pRN) located in the diencephalon and the magnocellular RN (mRN) in
プロトコル
ポリアクリルアミドゲルの化学的性質の概要およびTurboMix® Bis-Trisゲルキャスティングキットを用いたハンドキャストポリアクリルアミドゲルの詳細な手順説明