Merck
A7627
Sigma-Aldrich
L-アラニン
≥98% (TLC), suitable for cell culture
別名:
(S)-2-アミノプロピオン酸, L-α-アミノプロピオン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H7NO2
CAS番号:
分子量:
89.09
Beilstein:
1720248
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
product name
L-アラニン, ≥98% (TLC)
品質水準
アッセイ
≥98% (TLC)
形状
powder
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
white
溶解性
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
C[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1
InChI Key
QNAYBMKLOCPYGJ-REOHCLBHSA-N
遺伝子情報
human ... CA1(759) , CA2(760)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
非必須アミノ酸であるL-アラニンは、アスパラギン酸β-デカルボキシラーゼを使用してL-アスパラギン酸塩から酵素的に生産されます。これは、あらゆるアミノ酸のなかで最小です。
アプリケーション
L-アラニンは、細胞培養用の完全培地の添加物として使用されています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A7627-1KG:
A7627-25G:
A7627-5G:
A7627-BULK:
A7627-10MG-KC:
A7627-VAR:
A7627-1G:
A7627-100G:
A7627-500G:
A7627-1G-KC:
A7627-5KG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
Amino Acid Biosynthesis ? Pathways, Regulation and Metabolic Engineering, 147-152 (2007)
Generation of a defined and uniform population of CNS progenitors and neurons from mouse embryonic stem cells
Bibel M, et al.
Nature Protocols, 2(5), 1034-1034 (2007)
The Prokaryotes: Vol. 6: Proteobacteria: Gamma Subclass, 2663-2679 (2006)
Mauro G. Di Pasquale
Amino Acids and Proteins for the Athlete: The Anabolic Edge, 297-297 (2007)
beta-N-methylamino-L-alanine induces neurological deficits and shortened life span in Drosophila
Zhou X, et al.
Toxins, 2(11), 2663-2679 (2010)