Merck
A7377
Sigma-Aldrich
D-アラニン
≥98% (HPLC)
別名:
(R)-2-アミノプロピオン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH(NH2)CO2H
CAS番号:
分子量:
89.09
Beilstein:
1720249
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
product name
D-アラニン, ≥98% (HPLC)
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
white
mp
291 °C (dec.) (lit.)
溶解性
H2O: soluble
アプリケーション
detection
peptide synthesis
SMILES記法
C[C@@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m1/s1
InChI Key
QNAYBMKLOCPYGJ-UWTATZPHSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アラニンは非必須アミノ酸です。
アプリケーション
D-アラニンは以下に使用されます:
  • ω-トランスアミナーゼによる(R)-アミノ化のアミンドナー
  • D-アミノ酸オキシダーゼ(DAAO)-トランスフェクション細胞の処理のための基質
  • L-アラニン単結晶の熱容量の測定
生物化学的/生理学的作用
D-アラニンは、細菌の細胞壁の生合成に使用される、非タンパク質原性のアラニンです。D-アラニンは、アラニンラセマーゼ(alaR)の特異性および動力学の研究に使用されます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A7377-25G:
A7377-100G:
A7377-1G:
A7377-100MG:
A7377-VAR:
A7377-5G:
A7377-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
D-Amino Acids: Physiology, Metabolism, and Application (2016)
A system for omega-transaminase mediated (R)-amination using L-alanine as an amine donor
Richter N, et al.
Green Chemistry, 17(5), 2952-2958 (2015)
Srinivas Suda et al.
Journal of bacteriology, 194(3), 708-714 (2011-11-30)
Ltnα and Ltnβ are individual components of the two-peptide lantibiotic lacticin 3147 and are unusual in that, although ribosomally synthesized, they contain d-amino acids. These result from the dehydration of l-serine to dehydroalanine by LtnM and subsequent stereospecific hydrogenation to
Heat Capacity and DC-Magnetic Susceptibility Evidence for the Asymmetry of Electron Spin-Flip Phase Transition of N+ H? O-Bond in Chiral Alanine Crystal
WANG WQ, et al.
Acta Physico-Chimica Sinica, 28(4), 773-780 (2012)
Amit Priyadarshi et al.
Biochimica et biophysica acta, 1794(7), 1030-1040 (2009-03-31)
Alanine racemase (AlaR) is a bacterial enzyme that belongs to the fold-type III group of pyridoxal 5'-phosphate (PLP)-dependent enzymes. AlaR catalyzes the interconversion between L- and D-alanine, which is important for peptidoglycan biosynthesis. This enzyme is common in prokaryotes, but
プロトコル
This procedure applies to all products that have a specification for the enzymatic assay of D Alanine Racemase.
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLC