Merck
A7469
Sigma-Aldrich
L-アラニン
98.5-101.0%, suitable for cell culture, BioXtra, non-animal source
別名:
(S)-2-アミノプロピオン酸, L-α-アミノプロピオン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H7NO2
CAS番号:
分子量:
89.09
Beilstein:
1720248
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
製品名
L-アラニン, from non-animal source, meets EP, USP testing specifications, suitable for cell culture, 98.5-101.0%
由来生物
non-animal source
品質水準
認証
meets EP testing specifications
meets USP testing specifications
製品種目
BioXtra
アッセイ
98.5-101.0%
フォーム
powder
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
endotoxin, tested
white
溶解性
H2O: 100 mg/mL
アプリケーション
peptide synthesis
pharmaceutical (small molecule)
SMILES記法
C[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1
InChI Key
QNAYBMKLOCPYGJ-REOHCLBHSA-N
遺伝子情報
human ... CA1(759) , CA2(760)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
L-アラニンは、培地組成物として組織培養に使用されています。成熟マウスケラチノサイトの増殖のための培地組成物として使用されています。
生物化学的/生理学的作用
L-アラニンは非必須アミノ酸で、筋肉に極めて高濃度で存在します。本化合物はグルコースアラニンサイクルで重要な役割を果たしており、ピルビン酸塩とグルタミン酸塩の筋肉から肝臓への移動を可能にします。肝臓では、グルコースはピルビン酸塩から再生産され筋肉に戻りますが、グルタミン酸は最終的に尿素サイクルに関与し、尿素を生成します。グルコース‐アラニンサイクルは、筋収縮のため筋肉中のATPを維持するのに有用ですが、糖新生のエネルギー負荷は肝臓に課せられます。アラニンは、飢餓中のグルコース恒常性を維持するため、ピルビン酸キナーゼが糖新生および解糖を制御するのを阻害します。アラニンは肝臓のオートファジーを阻害します。アラニン生成は、グルタミン酸塩およびピルビン酸塩のアミノ基転移の結果です。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A7469-25KG:
A7469-1KG:
A7469-BULK:
2501075:
A7469-10MG-KC:
A7469-100G:
A7469-25G:
A7469-10MG:
A7469-VAR:
A7469-10G:
2530135:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
グリシン from non-animal source, meets EP, JP, USP testing specifications, suitable for cell culture, ≥98.5%
Sigma-Aldrich
G8790
グリシン
L-Alanine for biochemistry
Millipore
1.01007
L-Alanine
L-アラニン Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1110
L-アラニン
Serial Cultivation of Primary Adult Murine Keratinocytes
Richard P. Redvers and Pritinder Kaur
Methods in Molecular Biology, 15-22 (2005)
Alanine and Glutamine Synthesis and Release from Skeletal
Muscle
ALAN J. GARBER
The Journal of Biological Chemistry, 251(3) (1976)
A primary culture technique of adult retina for regeneration studies on adult CNS neurons
Alexandra Kretz
Nature Protocols, 131-140 (2007)
Muscle alanine synthesis and hepatic gluconeogenesis
Snell K
Biochemical Society Transactions, 8(2), 205-213 (1980)
Amino acids: metabolism, functions, and nutrition
Guoyao Wu
Amino Acids, 37(1) (2009)
資料
Sigma-Aldrich presents an article about how proliferatively active cells require both a source of carbon and of nitrogen for the synthesis of macromolecules. Although a large proportion of tumor cells utilize aerobic glycolysis and shunt metabolites away from mitochondrial oxidative phosphorylation, many tumor cells exhibit increased mitochondrial activity.
Chromatograms
application for HPLC