A4159
L-アスパラギン
BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture
別名:
(S)-2-アミノコハク酸 4-アミド, L-アスパラギン酸 4-アミド
ログイン組織・契約価格を表示する
すべての画像(4)
About This Item
化学式:
H2NCOCH2CH(NH2)CO2H
CAS番号:
分子量:
132.12
Beilstein:
1723527
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.75
おすすめの製品
製品種目
BioReagent
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
テクニック
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
色
white
mp
235 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
agriculture
SMILES記法
N[C@@H](CC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H8N2O3/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1
InChI Key
DCXYFEDJOCDNAF-REOHCLBHSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
L-アスパラギンは細胞培養培地で使用されます。MEM 非必須アミノ酸溶液の成分です。L-アスパラギンは、培養ヒト結腸腺癌Caco -2細胞および培養IEC-6の腸上皮細胞においてオルニチンデカルボキシラーゼ活性を強めることが知られています。枯草菌の胞子発芽はL-アスパラギンの存在下で増加しました。
イソキサゾリンRGD模倣血小板GPIIb/IIIa拮抗薬は、L-アスパラギンを出発材料とするキラル合成によって調製されました。L-アスパラギンはコンビナトリアル化学に適用するための4-アザリシン構成単位の合成で利用されています。
イソキサゾリンRGD模倣血小板GPIIb/IIIa拮抗薬は、L-アスパラギンを出発材料とするキラル合成によって調製されました。L-アスパラギンはコンビナトリアル化学に適用するための4-アザリシン構成単位の合成で利用されています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A4159-500G:
A4159-VAR:
A4159-BULK:
A4159-1KG:
A4159-100G:
A4159-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
この製品を見ている人はこちらもチェック
Increased translation efficiency and antizyme-dependent stabilization of ornithine decarboxylase in amino acidsupplemented human colon adenocarcinoma cells, Caco-2.
Chabanon, H., et al.
The Biochemical Journal, 348 (Pt 2), 401-408 (2000)
Interaction of asparagine and EGF in the regulation of ornithine decarboxylase in IEC-6 cells
Ray, R. M., et al.
The American Journal of Physiology, 276 (3 Pt 1), G773-G780 null
The enantiospecific synthesis of an isoxazoline. A RGD mimic platelet GPIIb/IIIa antagonist.
Zhang L. H., et al.
The Journal of Organic Chemistry, 62, 2466-270 (1997)
Effects of overexpression of nutrient receptors on germination of spores of Bacillus subtilis
Cabrera-Martinez, R. M., et al.
Journal of Bacteriology, 185, 2457-264 (2003)
Homochiral 4-azalysine building blocks: syntheses and applications in solid-phase chemistry
Chhabra, S. R., et al.
The Journal of Organic Chemistry, 67, 4017-4029 (2002)
Chromatograms
application for HPLCライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)