Merck
A8381
Sigma-Aldrich
L-アスパラギン 一水和物
≥99% (TLC)
別名:
(S)-(+)-2-アミノスクシンアミド酸, (S)-2-アミノコハク酸 4-アミド, L-アスパラギン酸 4-アミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH2COCH2CH(NH2)COOH · H2O
CAS番号:
分子量:
150.13
Beilstein:
1723527
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
product name
L-アスパラギン 一水和物, ≥99% (TLC)
由来生物
synthetic
品質水準
アッセイ
≥99% (TLC)
形状
powder
white to off-white
mp
233-235 °C (lit.)
アプリケーション
cell analysis
peptide synthesis
SMILES記法
[H]O[H].N[C@@H](CC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H8N2O3.H2O/c5-2(4(8)9)1-3(6)7;/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9);1H2/t2-;/m0./s1
InChI Key
RBMGJIZCEWRQES-DKWTVANSSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アスパラギンの生合成は、哺乳類組織中のグルタミン依存性アスパラギン合成酵素によって触媒されます。干ばつまたは高い塩濃度によってストレスに直面している植物には、遊離アスパラギンレベルの上昇が見られます。また、老化葉や発芽種子にも存在します。
アプリケーション
L-アスパラギン一水和物は以下に使用されています。
  • マイコバクテリアの増殖のためのSautonおよびキレート化されたSautonの培地成分として
  • エコ-リン発光イメージングを用いたイネの根におけるCa2+フラックスの誘導におけるその効果をテストするため
  • Blakeslea trispora胞子の発酵培地の成分として
生物化学的/生理学的作用
たんぱく質構成アミノ酸であるL-アスパラギンは、治療用組換えたんぱく質およびモノクローナル抗体の製造用バイオ製造細胞培養システム、および細胞培養ベースの研究で使用されます。
アスパラギンは炭素に対する窒素の比率が高く、窒素の貯蔵と輸送の重要な調節因子です。糖存在下での熱分解により、食品中にアクリルアミドが形成されます。アスパラギンはアミノ酸交換因子として働き、アミノ酸の恒常性に不可欠です。がん細胞の増殖を促進します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A8381-1KG:
A8381-10G:
A8381-BULK:
A8381-100G:
A8381-25G:
A8381-VAR:
A8381-1G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Construction of a network describing asparagine metabolism in plants and its application to the identification of genes affecting asparagine metabolism in wheat under drought and nutritional stress
Curtis TY, et al.
Food and energy security, 7(1), e00126-e00126 (2018)
Oxidative stress response and morphological changes of Blakeslea trispora induced by butylated hydroxytoluene during carotene production
Nanou K and Roukas T
Applied Biochemistry and Biotechnology, 160(8), 2415-2423 (2010)
Analysis of Mycobacterial Protein Secretion
Mehra A and Philips JA
Bio-protocol, 4(12), 11457-11457 (2014)
Asparagine in plants
Lea PJ, et al.
The Annals of applied biology, 150(1), 1-26 (2007)
Heterologous expression and functional analysis of rice GLUTAMATE RECEPTOR-LIKE family indicates its role in glutamate triggered calcium flux in rice roots
Ni J, et al.
Rice (New York, N.Y.), 9(1), 9-9 (2016)