A7219
L-アスパラギン酸
from non-animal source, meets EP, USP testing specifications, suitable for cell culture, 98.5-101.0%
別名:
(S)-(+)-アミノコハク酸, (S)-アミノブタン二酸
About This Item
おすすめの製品
由来生物
non-animal source
品質水準
認証
meets EP testing specifications
meets USP testing specifications
アッセイ
98.5-101.0%
フォーム
powder
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
endotoxin, tested
色
white to off-white
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
溶解性
1 M HCl: 100 mg/mL
SMILES記法
N[C@@H](CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H7NO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1
InChI Key
CKLJMWTZIZZHCS-REOHCLBHSA-N
遺伝子情報
human ... CA1(759) , CA2(760)
rat ... Grin2a(24409)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- as an aspartame (ASP) metabolite to determine acetylcholinesterase (AChE) activity in the hippocampal homogenate of suckling rats
- as printed chemotaxis ligands to screen chemotaxis receptors with high-throughput technologies and verify the interactions with surface plasmon resonance (SPR) and nuclear magnetic resonance (NMR)
- as a supplement in Dulbecco′s modified Eagle′s medium (DMEM) for supplementation assays of various cultured cell lines
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
A7219-BULK:
A7219-1KG:
A7219-100G:
A7219-25KG:
A7219-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Chromatograms
application for HPLCライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)