Merck
P5607
Sigma-Aldrich
L-プロリン
98.5-101.0% dry basis, suitable for cell culture, non-animal source, meets EP, USP testing specifications
別名:
(S)-ピロリジン-2-カルボン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H9NO2
CAS番号:
分子量:
115.13
Beilstein:
80810
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
製品名
L-プロリン, from non-animal source, meets EP, USP testing specifications, suitable for cell culture
由来生物
non-animal source
認証
meets EP testing specifications
meets USP testing specifications
アッセイ
98.5-101.0% dry basis
フォーム
powder
光学活性
[α]20/D -86.0 to -84.0 °, c = 4 in water
[α]25/D -86.3 to -84.3°, c = 4 in water
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
endotoxin, tested
white
mp
228 °C (dec.) (lit.)
溶解性
H2O: 50 mg/mL
微量陽イオン
Fe: ≤10 ppm
NH4+: ≤0.02%
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
官能基
(Imine)
carboxylic acid
保管温度
room temp
SMILES記法
OC(=O)[C@@H]1CCCN1
InChI
1S/C5H9NO2/c7-5(8)4-2-1-3-6-4/h4,6H,1-3H2,(H,7,8)/t4-/m0/s1
InChI Key
ONIBWKKTOPOVIA-BYPYZUCNSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
L-プロリンは、2-ピロリジンカルボン酸としても知られる多用途のアミノ酸であり、さまざまな生物学的プロセスにおいて重要な役割を果たします。アミノ酸のグルタミンファミリーのメンバーに分類され、タンパク質の構成成分として機能します。L-プロリンは、コラーゲンなどのタンパク質の構造的完全性を維持する上で極めて重要であり、関節や腱などのさまざまな結合組織が正常に機能するために欠かせません。
ヒトの体内で他のアミノ酸から合成されるこのアミノ酸は、さまざまな機能に関与します。創傷治癒に寄与し、エラスチンやカルニチンなどの必須分子の合成をサポートし、タンパク質の合成および構造的安定性において重要な役割を担います。また、L-プロリンは、アルギニン、ポリアミン、およびグルタミン酸塩の合成を含む代謝プロセスにも関与します。栄養学の分野では、抗酸化性や、免疫反応における役割がよく知られています。
また、炭水化物代謝、細胞成長、増殖、および正常な身体機能の維持にも影響を及ぼします。細胞の研究においては、特定の細胞タイプの増殖を刺激しながら他のタイプの増殖を阻害できることが示されています。そのため、さまざまな生体系の多面的構成要素となっています。
また、L-プロリンはシグナル伝達分子として機能し、酸化還元反応に関与し、細胞エネルギー状態のセンサーとしての役割を果たします。分化プロセスに関与して、胚性幹細胞や、ヒトおよび動物の受胎産物(胎児および関連する胚体外膜)の成長と発育に影響を及ぼします。L-プロリンは、さまざまな生化学的プロセスや細胞プロセスにおいて多様かつ重要な役割を果たす極めて重要なアミノ酸であることから、生化学、微生物学、代謝、細胞生物学、および栄養学などの研究分野における重要な研究テーマとなっています。
アプリケーション
L-プロリンは、軟骨細胞分化および軟骨細胞様細胞の培養のための高グルコースダルベッコ改変イーグル培地(HG-DMEM)の成分として使用されています。 酵母培養のための酵母窒素原基礎培地の成分としても使用されています。
生物化学的/生理学的作用
プロリンは環状の疎水性非必須アミノ酸です。タンパク質原生アミノ酸であり、初期代謝に極めて重要です。プロリン残基はペプチド鎖に構造的拘束を付与し、隣接ペプチド結合のプロテアーゼ活性への感受性を亢進させます。
特徴および利点
  • メタボロミクスおよび生化学に関する研究に使用可能
  • 多数の研究用途に適した高品質化合物
その他情報
メルクのさまざまな生化学物質製品に関する詳細な情報をお求めの場合は、このフォームに入力してください。
同等製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
2516179:
2540116:
P5607-25G:
P5607-100G:
P5607-25KG:
P5607-BULK:
P5607-VAR:
P5607-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Alcohol-based quorum sensing plays a role in adhesion and sliding motility of the yeast Debaryomyces hansenii.
Gori K, et.al.
FEMS Yeast Research, 11(8), 643-652 (2011)
Proline: a multifunctional amino acid
La' szlo' Szabados and Arnould Savoure
Trends in Plant Science, 1-9 (2009)
TRP channels in brown and white adipogenesis from human progenitors: new therapeutic targets and the caveats associated with the common antibiotic, streptomycin
Anna Goralczyk
Faseb Journal, 2-18 (2017)
Link-N: The missing link towards intervertebral disc repair is species-specific
Frances C. Bach, et.al.
PLoS ONE, 12(11), 1-21 (2017)
Andrew Davison
Eureka: Biochemistry & Metabolism, 2015, 76-76 (2015)