Merck
D7927
Sigma-Aldrich
シナピン酸
≥98%, powder
別名:
3,5-ジメトキシ-4-ヒドロキシ桂皮酸, 4-ヒドロキシ-3,5-ジメトキシ桂皮酸, シナピニン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H12O5
CAS番号:
分子量:
224.21
Beilstein:
2699118
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98%
形状
powder
分子量
monoisotopic mol wt 224.06839 Da
mp
~202 °C
溶解性
H2O: slightly soluble (lit.)(lit.)
methanol: water: soluble (lit.)(lit.)
polar organic solvents: soluble (lit.)(lit.)
SMILES記法
COc1cc(\C=C\C(O)=O)cc(OC)c1O
InChI
1S/C11H12O5/c1-15-8-5-7(3-4-10(12)13)6-9(16-2)11(8)14/h3-6,14H,1-2H3,(H,12,13)/b4-3+
InChI Key
PCMORTLOPMLEFB-ONEGZZNKSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
シナピン酸は、アブラナ科の植物で自然に生じるヒドロキシケイ皮酸誘導体です
シナピン酸は、抗酸化特性、抗菌性、抗炎症性、および抗がん特性を有するラジカルスカベンジャーとして機能するフェニルプロパノイド誘導体です。
アプリケーション
シナピン酸は、次の用途で使用できます。
  • ペルオキシニトライト細胞毒性種から細胞構成要素を保護するための強力なペルオキシニトライト(ONOO−)オキシダントスカベンジャーとして。
  • エステル化反応による抗酸化ヒドロキシケイ皮酸キシランエステルの合成に。
  • 結核菌に対し有効な偽ケイ皮誘導体の合成に。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
D7927-5G:
D7927-BULK:
D7927-VAR:
D7927-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Sinapic acid and its derivatives: natural sources and bioactivity.
Niciforovic N and Abramovivc H
Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety, 13(1), 34-51 (2014)
Peroxynitrite scavenging activity of sinapic acid (3, 5-dimethoxy-4-hydroxycinnamic acid) isolated from Brassica juncea.
Zou Y, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 50(21), 5884-5890 (2002)
Synthesis and antioxidant activity of hydroxycinnamic acid xylan esters.
Wrigstedt P, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 58(11), 6937-6943 (2010)
Synthesis and evaluation of a novel series of pseudo-cinnamic derivatives as antituberculosis agents.
Yoya GK, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 19(2), 341-343 (2009)
Urska Repnik et al.
The Journal of biological chemistry, 290(22), 13800-13811 (2015-04-03)
Cysteine cathepsins are primarily lysosomal proteases involved in general protein turnover, but they also have specific proteolytic functions in antigen presentation and bone remodeling. Cathepsins are most stable at acidic pH, although growing evidence indicates that they have physiologically relevant