Merck
900207
Sigma-Aldrich
D-Alanine-2-13C,15N
≥98 atom % 15N, ≥99 atom % 13C, ≥99% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13CC2H715NO2
CAS番号:
分子量:
91.08
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
同位体純度
≥99 atom % 13C
≥98 atom % 15N
アッセイ
≥99% (CP)
形状
solid
テクニック
bio NMR: suitable
質量シフト
M+2
SMILES記法
C[13C@@H]([15NH2])C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m1/s1/i2+1,4+1
InChI Key
QNAYBMKLOCPYGJ-GMWHYDPQSA-N
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)