About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H7NO2
CAS番号:
分子量:
89.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
EC Index Number:
200-273-8
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
品質水準
フォーム
solid
pH
5.5-6.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
295-297 °C (decomposition)
溶解性
166.5 g/L
密度
1.40 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
660 kg/m3
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[N+H3]C(C)C(=O)[O-]
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)
InChI Key
QNAYBMKLOCPYGJ-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=10 in HCl 6 mol/l): +14.0 - +15.5 °
Identity (IR): passes test
Spec. rotation [α²0/D (c=10 in HCl 6 mol/l): +14.0 - +15.5 °
Identity (IR): passes test
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1