Merck
A0912
Sigma-Aldrich
D-Ala-D-Ala
≥99%
別名:
D-alanyl-D-Alanine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H12N2O3
CAS番号:
分子量:
160.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
product name
D-Ala-D-Ala,
アッセイ
≥99%
品質水準
形状
powder
white to off-white
保管温度
−20°C
SMILES記法
C[C@@H](N)C(=O)N[C@H](C)C(O)=O
InChI
1S/C6H12N2O3/c1-3(7)5(9)8-4(2)6(10)11/h3-4H,7H2,1-2H3,(H,8,9)(H,10,11)/t3-,4-/m1/s1
InChI Key
DEFJQIDDEAULHB-QWWZWVQMSA-N
アプリケーション
  • Nonomuraea bangladeshensis K18-0086 から新しいマクロラクタム、バングラクタム A および B の発見に役立つ、D-Ala-D-Ala シリカゲルと化学修飾アプローチを用いた結合様式に基づく物理化学的スクリーニング法:抗菌作用が期待できる新規マクロラクタムの発見に D-Ala-D-Ala シリカゲルを用いた新しいスクリーニング方法を説明しています。この技術は、細菌の細胞壁合成を阻害する化合物の特定に役立ちます(Kimishima et al., 2024)。
生物化学的/生理学的作用
D-Ala-D-Alaは、グラム陽性菌細胞壁中のペプチドグリカン側鎖ペンタペプチドのステム末端にみられます。D-Ala-D-Alaステム末端は、バンコマイシンおよびテイコプラニンなどのグリコペプチド抗生物質の相互作用部位です。D-Ala-D-Alaは、UDPMurNAc-トリペプチドD-アラニル-D-アラニン付加(リガーゼ)酵素の速度論を研究するために使用される基質です。
細菌のペプチドグリカンの末端部分であるD-Ala-D-Alaは、テイコプラニン、リストセチン、バンコマイシンなどの抗生物質のアフィニティークロマトグラフィーおよび結合メカニズムの研究に使用されます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A0912-250MG:
A0912-1G:
A0912-100MG:
A0912-VAR:
A0912-BULK:
A0912-50MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yoshiaki Kitamura et al.
Acta crystallographica. Section D, Biological crystallography, 65(Pt 10), 1098-1106 (2009-09-23)
D-Alanine-D-alanine ligase (Ddl) is one of the key enzymes in peptidoglycan biosynthesis and is an important target for drug discovery. The enzyme catalyzes the condensation of two D-Ala molecules using ATP to produce D-Ala-D-Ala, which is the terminal peptide of
Maulik N Thaker et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 59(3), 1405-1410 (2014-12-17)
Vancomycin-resistant enterococci (VRE) are notorious clinical pathogens restricting the use of glycopeptide antibiotics in the clinic setting. Routine surveillance to detect VRE isolated from patients relies on PCR bioassays and chromogenic agar-based test methods. In recent years, we and others
Gareth A Prosser et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 60(10), 6091-6099 (2016-08-03)
The increasing global prevalence of drug resistance among many leading human pathogens necessitates both the development of antibiotics with novel mechanisms of action and a better understanding of the physiological activities of preexisting clinically effective drugs. Inhibition of peptidoglycan (PG)
I Tytgat et al.
Current medicinal chemistry, 16(20), 2566-2580 (2009-07-16)
DD-ligases catalyze the synthesis of the D-Ala-D-Ala and D-Ala-D-Ser dipeptides or the D Ala-D-Lac depsipeptide in an early step of peptidoglycan synthesis. Their function is essential for bacterial growth and specific to bacteria, making them attractive targets for the development
Ivona Pavkova et al.
Frontiers in cellular and infection microbiology, 7, 503-503 (2018-01-13)
The DsbA homolog of