Merck
A9519
Sigma-Aldrich
N-アセチルムラミル-L-アラニル-D-イソグルタミン 水和物
≥98% (TLC), suitable for ligand binding assays
別名:
アジュバントペプチド, ムラミルジペプチド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H32N4O11 · xH2O
CAS番号:
分子量:
492.48 (anhydrous basis)
Beilstein:
4220745
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
製品名
N-アセチルムラミル-L-アラニル-D-イソグルタミン 水和物, ≥98% (TLC)
品質水準
アッセイ
≥98% (TLC)
フォーム
powder
テクニック
ligand binding assay: suitable
white
アプリケーション
cell analysis
保管温度
−20°C
SMILES記法
C[C@H](NC(=O)[C@@H](C)O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](CO)OC(O)[C@@H]1NC(C)=O)C(=O)N[C@H](CCC(O)=O)C(N)=O
InChI
1S/C19H32N4O11/c1-7(17(30)23-10(16(20)29)4-5-12(26)27)21-18(31)8(2)33-15-13(22-9(3)25)19(32)34-11(6-24)14(15)28/h7-8,10-11,13-15,19,24,28,32H,4-6H2,1-3H3,(H2,20,29)(H,21,31)(H,22,25)(H,23,30)(H,26,27)/t7-,8+,10+,11+,13+,14+,15+,19?/m0/s1
InChI Key
BSOQXXWZTUDTEL-QAQREVAFSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
Amino Acid Sequence
MurNAc-Ala-Agn
アプリケーション
N-アセチルムラミル-L-アラニル-D-イソグルタミン水和物は、ヒト単核白血球から TNF 放出を誘導するためのブドウ球菌細胞壁調製に用いられています。
生物化学的/生理学的作用
N-アセチルムラミル-L-アラニル-D-イソグルタミン(MDP、ムラミルジペプチド)は細菌のペプチドグリカンに関連する神経栄養性および免疫調節因子であり、免疫応答を増強する免疫調節因子として、また神経発生の研究に用いられます。
ムラミルペプチドは単量体成分で、細菌の細胞壁ペプチドグリカンを形成します。ムラミルジペプチドは通常細菌の細胞壁破壊の免疫応答として、哺乳動物のマクロファージで生産されます。MDP はインターロイキン-1 および腫瘍壊死因子(TNF)の生産を促進し徐波睡眠を増加させます。
弱い抗原の抗原性を増大させて、抗体価を高めます。
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A9519-BULK:
A9519-25MG:
A9519-1MG:
A9519-10MG:
A9519-VAR:
A9519-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Norihiro Nakamura et al.
Nature, 509(7499), 240-244 (2014-04-04)
The detection of microbial pathogens involves the recognition of conserved microbial components by host cell sensors such as Toll-like receptors (TLRs) and NOD-like receptors (NLRs). TLRs are membrane receptors that survey the extracellular environment for microbial infections, whereas NLRs are
Shoichi Kusumoto et al.
Proceedings of the Japan Academy. Series B, Physical and biological sciences, 86(4), 322-337 (2010-05-01)
Chemistry-based investigation is reviewed which led to identification of the active entities responsible for the immunostimulating potencies of peptidoglycan and lipopolysaccharide. Though these glycoconjugates which ubiquitously occur in wide range of bacteria as the essential components of their cell envelopes
Jesse M Hansen et al.
The Journal of infectious diseases, 209(7), 1045-1054 (2013-11-23)
Mycobacteria produce an unusual, glycolylated form of muramyl dipeptide (MDP) that is more potent and efficacious at inducing NOD2-mediated host responses. We tested the importance of this modified form of MDP in Mycobacterium tuberculosis by disrupting the gene, namH, responsible
Muramyl dipeptide and IL-1 effects on sleep and brain temperature after inhibition of serotonin synthesis.
Imeri L
The American Journal of Physiology, 273(5 Pt 2), R1663-R1668 (1997)
Hyung-Sik Kim et al.
Gastroenterology, 145(6), 1392-1403 (2013-08-27)
Decreased levels or function of nucleotide-binding oligomerization domain 2 (NOD2) are associated with Crohn's disease. NOD2 regulates intestinal inflammation, and also is expressed by human umbilical cord blood-derived mesenchymal stem cells (hUCB-MSCs), to regulate their differentiation. We investigated whether NOD2