Merck
すべての画像(4)
主要文書
安全性情報
L2515
Sigma-Aldrich
リポテイコ酸 Staphylococcus aureus由来
bacterial cell wall polymer
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
由来生物
Staphylococcus aureus
品質水準
フォーム
lyophilized powder
官能基
phospholipid
脂質タイプ
polymerizable lipids
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
関連するカテゴリー
詳細
リポテイコ酸(LTA)は、グラム陽性菌の細胞壁に豊富に含まれる脂質と結合したテイコ酸です。LTAは、Toll様受容体2(TLR2)により認識される病原体関連分子パターン(PAMP)であり、この認識によりNF-kBが活性化されます。
リポテイコ酸(LTA)は、脂質と共有結合したホスホジエステル結合グリセロールリン酸の線状ポリマーです。グリセロールリン酸のC2位置は、通常グリコシル化またはD-アラニル化されています。LTAは、グリセロールリン酸の負電荷を持つ骨格と疎水性脂質の存在により両新媒性です。脂質部分は、細胞膜に疎水的に結合しており、ポリグリセロールリン酸部分は、細胞壁へと伸びています。
アプリケーション
Staphylococcus aureus (黄色ブドウ球菌)由来のリポテイコ酸は、次の用途で使用されています:
  • 酵素結合免疫吸着アッセイ(ELISA)を用いてリポ多糖およびリポテイコ酸へのSpHyastatinの結合特性を調べるため
  • サンドイッチELISAを用いて脾細胞で産出されるインターロイキン(IL-6)を測定するため
  • 殺腫瘍性M1マクロファージ表現型を誘発するその可能性を探索するためのToll様受容体2/6(TLR2/6)刺激薬として
生物化学的/生理学的作用
リポテイコ酸(LTA)は、免疫応答や細胞シグナル伝達経路の刺激など広範囲の細胞プロセスに関わっているグラム陽性菌の細胞壁の複合体成分です。LTAは、グラム陽性菌の種類によって異なります。Streptococcus aureus(黄色ブドウ球菌)由来のリポテイコ酸を用いて、その構造、免疫原性、機能を他の細菌由来のLTAと比較することができます。
リポテイコ酸(LTA)は、免疫応答及び細胞シグナル伝達経路の刺激など広範囲の細胞過程に関与する、グラム陽性菌の細胞壁の複合体成分です。 LTAはグラム陽性菌の種類によって異なります。 Streptococcus aureus由来のリポテイコ酸を用いて、その構造、免疫原性及び機能を他の細菌由来LTAと比較することができます。
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
L2515-25MG:
L2515-5MG-PW:
L2515-VAR:
L2515-10MG:
L2515-25MG-PW:
L2515-5MG:
L2515-10MG-PW:
L2515-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Simin Rezania et al.
Cancer cell international, 14, 54-54 (2014-06-27)
Many types of tumors are organized in a hierarchy of heterogeneous cell populations with different molecular signature. Such heterogeneity may be associated with different responsiveness to microenvironment stimuli. In the present study, the effects of lipopolysaccharide (LPS) and lipoteichoic acid
S Morath et al.
The Journal of experimental medicine, 193(3), 393-397 (2001-02-07)
Lipoteichoic acids (LTAs) have been proposed as putative Gram-positive immunostimulatory counterparts to Gram-negative lipopolysaccharides. However, LTA from Staphylococcus aureus, the clinically most frequent Gram-positive pathogen, was inactive after purification. Here, a novel isolation procedure to prepare pure (>99%) biologically active
Varenka J Barbero-Becerra et al.
World journal of gastroenterology, 17(10), 1317-1325 (2011-04-02)
To study the role of gram-positive and gram-negative bacteria in the pathogenesis of liver injury, specifically the activation of inflammatory mediators. Peripheral blood mononuclear cells of 20 out-patients were studied, 10 of them with cirrhosis. Peripheral blood mononuclear cells were
Nien-Tzu Chou et al.
Evidence-based complementary and alternative medicine : eCAM, 2012, 735396-735396 (2013-01-11)
Chlorella sorokiniana (CS) is a unicellular green alga. The extracts of Chlorella have been used as treatments for relieving hypertension and modulating immune response. The detailed mechanisms are not clear yet. In this study, we sought to study the molecular
Gopinath Kasetty et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 55(6), 2880-2890 (2011-03-16)
Peptides of the C-terminal region of human thrombin are released upon proteolysis and identified in human wounds. In this study, we wanted to investigate minimal determinants, as well as structural features, governing the antimicrobial and immunomodulating activity of this peptide