由来生物
Escherichia coli (O111:B4)
品質水準
無菌性
γ-irradiated
製品種目
BioXtra
フォーム
lyophilized powder
精製方法
gel-filtration chromatography
保管条件
desiccated
テクニック
cell based assay: suitable
cell culture | mammalian: suitable
不純物
<1% Protein (Lowry)
溶解性
H2O: 5 mg/mL, slightly hazy
アプリケーション
clinical research
life science and biopharma
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
- 広範囲の研究用途に適した高純度化合物
再構成
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
L4391-BULK:
L4391-1MG:
L4391-VAR:
L4391-10X1MG:
L4391-1MG-PW:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
An overview of human microbiome research, workflow challenges, sequencing, library production, data analysis, and available microbiome reagents to support your research.