Merck
I17001
Sigma-Aldrich
インターフェロン-γ ヒト
IFN-gamma, recombinant, expressed in HEK 293 cells, suitable for cell culture, endotoxin tested
別名:
IFN-γ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.77
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
品質水準
アッセイ
≥98% (SDS-PAGE)
形状
lyophilized powder
有効性
≤0.250 ng/mL In Viral Resistance Assay ED50
分子量
16 kDa (glycosylated)
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
適合性
endotoxin tested
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
インターフェロン-γ(IFN-γ)は、多面的なサイトカインであり、ヒトクロモソーム12q15に位置する遺伝子によってコードされています。2つの同等な17 kDaのポリペプチド鎖の非共有結合性ホモ二量体です。タイプIIのインターフェロンに属しています。
リコンビナントヒトインターフェロン-γ(IFN-γ)は、ヒト293細胞において、16 kDaの計算分子量を持った糖タンパク質として発現されます。このタンパク質は、全てが化学的に定義された添加物を含み、血清を含まない、全ヒト製品の生産系を使用して、ヒト細胞中で製造されます。ヒト細胞発現系は、ヒト様のグリコシル化およびフォールディングを可能にし、培養におけるタンパク質の安定性をサポートします。ヒト293細胞で発現されたIFN-γは、細菌で発現されたIFN-γと比べて顕著に高い生物活性を示します。
アプリケーション
In vitroにおいて低酸素誘導因子1α(HIF1α)の標的の活性化を評価するために、ヒト島細胞のサイトカイン処理にも使用されています。
ヒトインターフェロンγは、サンプル中のインターフェロンγレベルを測定するための、細胞数測定ビーズアレイに使用されています。
生物化学的/生理学的作用
IFN-γは、タイプIIのインターフェロンに唯一属する、二量体化された可溶性サイトカインです。
インターフェロン-γ(IFN-γ)は、実質的に全ての免疫細胞ならびに先天性および適応性の免疫応答の両方において、不可欠な機能を担っています。IFN-γは、抗ウイルス活性、細胞または腫瘍の成長阻害、およびB細胞のイムノグロブリン産生細胞への末端分化の促進などの様々な生物学的効果を示します。このサイトカインはまた、マクロファージを活性化し、ナチュラルキラー細胞の細胞毒性を上昇させて、T細胞の細胞毒性を促進します。リコンビナントヒトIFN-γは、抗ウイルス活性に加え、免疫応答の調節因子であり、細胞プロセスを変更します。
シーケンス
QDPYVKEAENLKKYFNAGHSDVADNGTLFLGILKNWKEESDRKIMQSQIVSFYFKLFKNFKDDQSIQKSVETIKEDMNVKFFNSNKKKRDDFEKLTNYSVTDLNVQRKAIHELIQVMAELSPAAKTGKRKRSQMLFRG
物理的形状
リン酸緩衝食塩水を含む凍結乾燥粉末として提供されます。
アナリシスノート
リコンビナントヒトIFN-γの生物学的活性は、ウイルス耐性アッセイにおいて培地中で試験されています。ED50は、細胞ベースの抗ウイルスバイオアッセイにおいて、50%の細胞増殖を可能にするIFN-γの有効濃度として定義されます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
I17001-VAR:
I17001-100UG:
I17001-100UG-PW:
I17001-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Clinical use of interferon?γ.
Miller C H, et al.
Annals of the New York Academy of Sciences, 1182(1), 69-79 (2009)
The IFNγ receptor: a paradigm for cytokine receptor signaling.
Bach E A, et al.
Annual Review of Immunology, 15(1), 563-591 (1997)
Class II cytokine receptors and their ligands: key antiviral and inflammatory modulators.
Renauld J C.
Nature Reviews: Immunology, 3(8), 667-667 (2003)
Expression and reconstitution of a biologically active mouse interferon gamma receptor in hamster cells. Chromosomal location of an accessory factor.
Hibino Y, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 266(11), 6948-6951 (1991)
David A Constant et al.
ImmunoHorizons, 6(7), 416-429 (2022-07-06)
The three types of IFN have roles in antimicrobial immunity and inflammation that must be properly balanced to maintain tissue homeostasis. For example, IFNs are elevated in the context of inflammatory bowel disease and may synergize with inflammatory cytokines such