安全性情報
I3265
Sigma-Aldrich
インターフェロン-γ ヒト
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), lyophilized powder, suitable for cell culture
別名:
IFN-γ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
由来生物
human
品質水準
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥98% (SDS-PAGE)
フォーム
lyophilized powder
分子量
~17 kDa
包装
pkg of 0.1 mg
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
≤1 EU/μg endotoxin
white
溶解性
water: soluble 1.000 mL, clear, colorless
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... IFNG(3458)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ヒトインターフェロンγの用途:
  • フィブロネクチンの存在下および非存在における培養トロホブラストに対するインターフェロンγの影響の研究
  • ガラス基板上での抗体マイクロアレイの作製に関与する因子の解析
  • バクテリアチャレンジ試験でヒト歯肉線維芽細胞におけるインターフェロンγの影響を理解するためのELISA(酵素結合免疫吸着検定)法
生物化学的/生理学的作用
IFNG(インターフェロンγ)は、Th(Tヘルパー細胞)-1リンパ球、CD8細胞傷害性リンパ球、ナチュラルキラー(NK)細胞およびナチュラルキラーT(NKT)細胞によって産生されるタイプ2のインターフェロンです。IFNGは自然免疫応答および適応免疫応答で重要な役割を演じ、そして細菌感染、二形性イーストおよびいくつかのウイルス感染に対する防御に有用です。IFNGの高い発現は、漸進性ループスエリテマトーデス、シェーグレン症候群、炎症性腸疾患および多発性硬化症のような多くの自己免疫疾患でよく見られます。
物理的形状
凍結乾燥品( PBS溶液)。
アナリシスノート
生物学的活性はウイルス耐性アッセイによって測定されます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
I3265-.1MG:
I3265-BULK:
I3265-VAR:
I3265-.1MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
M J Lappin et al.
Archives of oral biology, 61, 36-43 (2015-10-30)
To investigate the potential effects of IFN-03A5 on the responsiveness of human gingival fibroblasts to bacterial challenge. mRNA and protein expression of CD14, TLR2 and TLR4 in human gingival fibroblasts was detected by quantitative polymerase chain reaction (Q-PCR) and flow
K Pfizenmaier et al.
Cancer research, 45(8), 3503-3509 (1985-08-01)
The effect of recombinant gamma-interferon (IFN-gamma) on established human colon carcinoma cell lines as well as fresh tumor cells from colon carcinoma patients has been investigated with respect to growth inhibition, enhancement of HLA expression, and modulation of immunogenicity. A
R Pijnenborg et al.
Molecular human reproduction, 6(7), 635-641 (2000-06-29)
Tumour necrosis factor (TNF)-alpha and interferon (IFN)-gamma, produced by maternal inflammatory cells, may compromise trophoblast survival at the trophoblast-maternal interface and notably in the placental bed which is invaded by trophoblast. Extracellular matrix components, e.g. fibronectin, may enhance trophoblast survival.
Marielle Kaplan et al.
Inflammation, 41(4), 1477-1487 (2018-04-25)
Arterial macrophages comprise a heterogeneous population: pro-inflammatory (M1) and anti-inflammatory (M2). Since C-reactive protein (CRP) is produced by macrophages in atherosclerotic lesions, understanding of CRP regulation in macrophages could be crucial to decipher inflammatory patterns in atherogenesis. We aimed to
Meager, A. et al.
Lymphokines and Interferons, A Practical Approach, 129-129 (1987)