安全性情報
IF002
Sigma-Aldrich
インターフェロン-γタンパク質、リコンビナントヒト
The Interferon-g protein (or IFN-gamma protein) is a lymphoid factor which possesses potent anti-viral activity.
別名:
ヒト DNA ヒトインターフェロン-γ, ヒトインターフェロン, 組み換えインターフェロン-γ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.77
由来生物
human
品質水準
アッセイ
>98% (SDS-PAGE and HPLC)
比活性
≥2 x 10(E7) U/mg
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
<0.1 ng/μg endotoxin (of IFN-gamma; 1EU/μg)
入力
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
遺伝子情報
human ... IFNG(3458)
詳細
インターフェロン-g(IFN-γ)は、強力な抗ウイルス活性を有するリンパ系因子です。 マクロファージとNK細胞を刺激することも分かっています。 ヒトIFN-γは、143個のアミノ酸残基を有する16.7 kDaのタンパク質です。
製品の起源:ヒト、大腸菌で発現
アプリケーション
ほとんどのin vitroアプリケーションにおいて、IFN-γは0.1~10 ng/mLの濃度範囲で生物活性を示します。 反応する細胞は以下のとおりです(部分的なリスト): リンパ球。
関連事項
先発品:IF3
物理的形状
10 mMリン酸ナトリウム(pH 7.4)から滅菌ろ過、凍結乾燥されています。
保管および安定性
凍結乾燥IFN-gは室温では安定ですが、-20°Cで乾燥状態で保存するのが最良です。 短時間遠心した後、0.5~1.0 mg/mLの濃度になるよう1x PBS(pH 8.0)で溶解してください。注:さらに希釈する場合は、RPMI + 10% FCSまたは5% HSAを作成してください。4°Cで1週間、または後日使用する場合は-20°Cで保存できます。 溶解した物質は未希釈アリコートで-20°Cで最長6か月保存できます。
アナリシスノート
比活性:ヒトIFN-γは標準物質と比較して十分に生物学的活性を示します。ウイルス抵抗性アッセイで判定されるED(50)は0.05 ng/mL以下です。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
IF002:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Hanna Galganska et al.
Cellular and molecular life sciences : CMLS, 78(24), 8229-8242 (2021-11-07)
Mitogen-activated protein kinase (MAPK) signalling pathways are crucial for developmental processes, oncogenesis, and inflammation, including the production of proinflammatory cytokines caused by reactive oxygen species and upon severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) infection. There are no drugs that
Audrey Xavier et al.
Cell reports, 31(7), 107667-107667 (2020-05-21)
Human guanylate binding protein 1 (hGBP1) belongs to the dynamin superfamily of GTPases and conveys host defense against intracellular bacteria and parasites. During infection, hGBP1 is recruited to pathogen-containing vacuoles, such as Chlamydia trachomatis inclusions, restricts pathogenic growth, and induces