安全性情報
LPS25
Sigma-Aldrich
LPS、E. Coli O111:B4
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41202019
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
由来生物
Escherichia coli
品質水準
フォーム
liquid
メーカー/製品名
Chemicon®
輸送温度
wet ice
詳細
リポポリサッカライド(LPS)はエンドトキシンとして知られており、グラム陰性菌の細胞壁に主に存在します。LPSは、O-側鎖、中間の多糖成分、そしてLPSの発熱性に寄与する脂質Aの3つの領域から構成されています。
アプリケーション
LPS、大腸菌O111:B4は、NOD-、LRR-およびピリンドメイン含有タンパク質3(NLRP3)インフラマソームの活性化に必要な遺伝子を上方制御するために、マクロファージのプライミングに使用されてきました。 また、プルダウンアッセイ前のRaw264.7細胞の刺激にも使用されています。
生物化学的/生理学的作用
有効な免疫刺激剤であるリポ多糖(LPS)は、Toll様受容体4(TLR4)を活性化することにより、炎症反応と免疫反応を誘導します。また、マウスにおいて破骨細胞形成に寄与します。LPSは、抗生物質や胆汁酸塩のような有毒分子の侵入を制限するため、細胞表面で透過性バリアとして機能しています。発熱因子として作用し、最終的には宿主細胞に敗血症性ショックを引き起こします。
品質
分析:<Lowry法で3%タンパク質
物理的形状
PBS溶液(pH 7.4)
エンドトキシンン:ゲルクロットアッセイによる測定で、LPS 1 mgあたり50万エンドトキシンユニット(EU)以上でした。発色剤(Cambrexアッセイ)による毒性測定で、LPS 1 ngあたり10 EUが示されました。
保管および安定性
未希釈アリコートで、2~8°Cで最長6か月保存できます。
リポ多糖またはリピドA製品を安全に取り扱うには、適切な実験技術を用いるべきです。
これには、以下を実際に観察する必要があります。
1.白衣、手袋、安全眼鏡など、実験室に適切な服装を着用してください。
2.マウスピペットを使用したり、摂取したり、傷口に接触したりしないでください。 製品に身体が接触した場合は、その部位を十分に洗ってください。
3.本製品は発熱性です。 注射器と併用する場合は、取り扱いに十分注意し、偶発的な自己注射が起きないようにしてください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
LPS25:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Differentiation of in vitro-modified human peripheral blood monocytes into hepatocyte-like and pancreatic islet-like cells.
Maren Ruhnke,Hendrik Ungefroren,Andreas Nussler,Franz Martin,Marc Brulport et al.
Gastroenterology null
The role of polyamines in the neutralization of bacteriophage deoxyribonucleic acid.
AMES, B N and DUBIN, D T
The Journal of Biological Chemistry, 235, 769-775 (1960)
Nikolay N Kuzmich et al.
Vaccines, 5(4) (2017-10-05)
Toll-Like Receptor 4 (TLR4) signal pathway plays an important role in initiating the innate immune response and its activation by bacterial endotoxin is responsible for chronic and acute inflammatory disorders that are becoming more and more frequent in developed countries.
Lipopolysaccharide, structure, and biological effects
Schultz C
2006 IEEE Compound Semiconductor Integrated Circuit Symposium, 3 (2018)
Estimation of 3-deoxy sugars by means of the malonaldehyde-thiobarbituric acid reaction.
CYNKIN, M A and ASHWELL, G
Nature, 186, 155-156 (1960)