由来生物
Salmonella enterica (serotype typhimurium)
品質水準
無菌性
γ-irradiated
製品種目
BioXtra
形状
lyophilized powder
精製方法
gel-filtration chromatography
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
<1% Protein (Lowry)
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
以下の用途に、Salmonella enterica血清型typhimurium(ネズミチフス菌)由来のリポ多糖が使用されています:
- マウスを用いて炎症誘発性サイトカインの分泌を誘発するために
- 単球のサイトカイン産生を誘発するために
- マウス樹状細胞中のNF-κB経路の活性化を誘発するために。
- ヒト結腸腺癌Caco-2細胞中の炎症反応を誘発するために
- エストロゲン受容体mRNA発現の研究で、ナマズ末梢血白血球(PBL)を刺激するために
リポ多糖(LPS)は、グラム陰性菌の細胞壁の特徴的な成分です。LPSとその脂質A部分は、一般的な病原体関連分子パターン(PAMP)を認識するトール様受容体タンパク質ファミリーのメンバーであるトール様受容体4(TLR4)によって、自然免疫系の細胞を刺激します。
生物化学的/生理学的作用
LPSは、ほとんどのグラム陰性菌の細胞壁を構成する主要成分です。LPSは、可溶性の抗原に対する免疫応答を亢進する能力のある免疫原性の高い抗原です。LPSは、マウス、ウサギ、ニワトリ、雌ウシ、ハムスター、ヒトの骨髄由来Bリンパ球の特異的マイトジェンとしても作用します。
再構成
リポポリサッカリドは、γ線照射処理を行った凍結乾燥粉末です。再構成するには、バイアル(1 mg)に滅菌平衡塩類溶液または組織培養液1 mLを添加し、粉末が溶解するまで穏やかに攪拌します。本製品を再構成後、滅菌平衡塩類溶液または組織培養液を使用して、望ましい使用濃度に希釈できます。
関連製品
製品番号
詳細
価格
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
L6143-BULK:
L6143-1MG-PW:
L6143-1MG:
L6143-VAR:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Journal of enzyme inhibition and medicinal chemistry, 33(1), 1089-1094 (2018-06-23)
Indoleamine 2,3-dioxygenase 1 (IDO1) activity links to immune escape of cancers. Inhibition of IDO1 provides a new approach for cancer treatment. Most clinical IDO1 drugs show marginal efficacy as single agents. On basis of molecular docking and pharmacophore modelling, a
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 106(15), 6226-6231 (2009-04-03)
Autophagy plays an important role in immunity to microbial pathogens. The autophagy system can target bacteria in phagosomes, promoting phagosome maturation and preventing pathogen escape into the cytosol. Recently, Toll-like receptor (TLR) signaling from phagosomes was found to initiate their
Fish & shellfish immunology, 40(1), 109-119 (2014-06-29)
Estrogens are recognized as modulators of immune responses in mammals and teleosts. While it is known that the effects of estrogens are mediated via leukocyte-specific estrogen receptors (ERs) in humans and mice, leucocyte-specific estrogen receptor expression and the effects of
Gastroenterology research and practice, 2013, 973209-973209 (2013-07-11)
Background. Lactobacillus shows beneficial anti-inflammatory effects on Salmonella infection. The maintenance of the tight junction (TJ) integrity plays an importance role in avoiding bacterial invasion. Whether Lactobacillus could be used to regulate the TJ protein expression and distribution in inflamed
Pharmaceutical research, 25(12), 2972-2982 (2008-08-19)
The success of nucleic acid therapies depends upon delivery vehicle's ability to selectively and efficiently deliver therapeutic nucleic acids to target organ with minimal toxicity. The cationic polymer polyethylenimine (PEI) has been widely used for nucleic acid delivery due to