安全性情報
L6016
Sigma-Aldrich
Lipopolysaccharides (rough strains) from Salmonella enterica serotype typhimurium TV119 (Ra mutant)
別名:
LPS
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
NACRES:
NA.25
由来生物
Salmonella enterica (Serotype typhimurium TV119 Ra mutant)
フォーム
lyophilized powder
不純物
<3% Protein (Lowry)
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
詳細
This product is phenol:chloroform:petroleum ether extracted from Salmonella typhimurium strain TV119(Ra mutant). The source strain is from a private collection.
生物化学的/生理学的作用
Lipopolysaccharides (LPS) are localized in the outer layer of the membrane and are, in noncapsulated strains, exposed on the cell surface. They contribute to the integrity of the outer membrane, and protect the cell against the action of bile salts and lipophilic antibiotics.
調製ノート
フェノ-ル‐クロロホルム‐石油エ-テル抽出により調製されています。
その他情報
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Lipopolysaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
L6016-10MG:
L6016-50MG:
L6016-VAR:
L6016-5MG:
L6016-BULK:
L6016-10MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)