Merck
473294
Sigma-Aldrich
ビス(ピナコラート)ジボロン
99%
別名:
4,4,4′,4′,5,5,5′,5′-オクタメチル-2,2′-ビ-1,3,2-ジオキサボロラン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H24B2O4
CAS番号:
分子量:
253.94
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
フォーム
powder (or crystals)
mp
137-140 °C (lit.)
SMILES記法
CC1(C)OB(OC1(C)C)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C12H24B2O4/c1-9(2)10(3,4)16-13(15-9)14-17-11(5,6)12(7,8)18-14/h1-8H3
InChI Key
IPWKHHSGDUIRAH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
ビス(ピナコラト)ジボロンまたは(B2pin2)は、空気中および水分中での安定性が高いため、有機合成で最も一般的に使用されるジボラン試薬です。酸性条件下でテトラキス(ジメチルアミノ)ジボロンをピナコールで処理することにより合成できます。
アプリケーション
Pt触媒下のアセチレンおよびオレフィンのcis-ビシナルジホウ素化、Pd触媒下の芳香族のホウ素化に用いられる試薬です。
パラジウム触媒を用いた1,6-エニンの新しい環化反応に用いられる基質で、ホモアリルアルキルボロン酸が得られます。
鈴木カップリングによる常磁性ヘテロ環化合物の合成のためのテトラメチルピロリジンニトロキシド骨格の構築に用いられます。
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
473294-VAR:
473294-500G:
473294-25G:
473294-5G:
473294-500MG:
473294-1G:
473294-BULK:
473294-100G:
473294-5KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synlett, 15, 2442-2443 (2003)
Pd-catalyzed borylative cyclization of 1,6-enynes.
Juan Marco-Martínez et al.
Journal of the American Chemical Society, 129(7), 1874-1875 (2007-01-31)
Synthesis, 2573-2573 (2006)
Takahiro Muraoka et al.
Nature communications, 11(1), 2924-2924 (2020-06-12)
Biological membranes play pivotal roles in the cellular activities. Transmembrane proteins are the central molecules that conduct membrane-mediated biochemical functions such as signal transduction and substance transportation. Not only the molecular functions but also the supramolecular properties of the transmembrane
Chemtracts, 13, 219-222 (2000)
資料
Arylboronic acids and esters are invaluable tools for the chemical community. These powerful reagents are used for a variety of transformations, most notably the Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction.