品質水準
環境により配慮した代替製品の特徴
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
48 °C
環境により配慮した代替製品カテゴリ
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C(C)(C)O1)(C)OB1CB2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C13H26B2O4/c1-10(2)11(3,4)17-14(16-10)9-15-18-12(5,6)13(7,8)19-15/h9H2,1-8H3
InChI Key
MQYZGGWWHUGYDR-UHFFFAOYSA-N
詳細
ビス[(ピナコラート)ボリル]メタンはアリールボロン酸エステルです。
メルクは、グリーン・ケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、触媒効率を向上させた製品です。詳細については、ここをクリックしてください。
アプリケーション
ビス[(ピナコラート)ボリル]メタンは、ホウ素のウィッテヒ反応を介するtrans-ビニルボロン酸エステルの調製で使用される可能性があります。
ビスボロン酸は、エナンチオ濃縮された2級ボロン酸エステルの合成における主なビルディングブロックであるとMorkenらにより報告されており、この2級ボロン酸エステルは光学純度の低下を最小限に抑えながら容易に鈴木・宮浦カップリングを起こします。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
794287-1G:
794287-VAR:
794287-5G:
794287-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
A Catalytic Enantiotopic-Group-Selective Suzuki Reaction for the Construction of Chiral Organoboronates
Sun C, et al.
Journal of the American Chemical Society, 136, 6534-6537 (2014)
John R Coombs et al.
Organic letters, 17(7), 1708-1711 (2015-03-24)
A highly stereoselective boron-Wittig reaction between stable and readily accessible 1,1-bis(pinacolboronates) and aldehydes furnishes a variety of synthetically useful di- and trisubstituted vinyl boronate esters.
資料
Enantioselective alkene diboration is a valuable strategy for transforming unsaturated hydrocarbons into useful chiral building blocks.
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
633054-25G | 4061832721491 |
633054-5G | |
794287-5G | 4061833341056 |
794287-1G | 4061826655252 |