Merck
655856
Sigma-Aldrich
4,4,5,5-テトラメチル-1,3,2-ジオキサボロラン
97%
別名:
HBpin, ピナコールボラン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H13BO2
CAS番号:
分子量:
127.98
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.396 (lit.)
bp
42-43 °C/50 mmHg (lit.)
密度
0.882 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC1(C)OBOC1(C)C
InChI
1S/C6H13BO2/c1-5(2)6(3,4)9-7-8-5/h7H,1-4H3
InChI Key
UCFSYHMCKWNKAH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
4,4,5,5-テトラメチル-1,3,2-ジオキサボロランは、以下の用途に使用される場合があります:
  • パラジウム触媒存在下でのアルキルベンゼンのベンジルC-H結合のボリル化によるピナコールベンジルボロナートの生成。
  • 遷移金属触媒の存在下でのアルキルまたはアリールアルキンおよびアルケンのヒドロホウ素化。
  • 銅触媒の存在下でヨウ化アリールとカップリングしてアリールボロネートを生成します。
  • キラルなアレニルボロナートを生成するための1,3‐エニンの不斉ヒドロほう素化。
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2 - Water-react 2
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
引火点(°F)
41.0 °F - closed cup
引火点(℃)
5 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
655856-BULK:
655856-5G:
655856-500G:
655856-25G:
655856-100G:
655856-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Copper-Catalyzed Asymmetric Hydroboration of 1, 3-Enynes with Pinacolborane to Access Chiral Allenylboronates.
Sang HL
Organic Chemistry Frontiers : An International Journal of Organic Chemistry / Royal Society of Chemistry (2018)
A study of hydroboration of alkenes and alkynes with pinacolborane catalyzed by transition metals.
Pereira S
Tetrahedron Letters, 37(19), 3283-3286 (1996)
Formation of arylboronates by a CuI-catalyzed coupling reaction of pinacolborane with aryl iodides at room temperature.
Zhu W
Organic Letters, 8(2), 261-263 (2006)
Palladium-catalyzed benzylic C?H borylation of alkylbenzenes with bis (pinacolato) diboron or pinacolborane.
Ishiyama T
Chemistry Letters (Jpn), 30(11), 1082-1083 (2001)
資料
Arylboronic acids and esters are invaluable tools for the chemical community. These powerful reagents are used for a variety of transformations, most notably the Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction.