アッセイ
≥99%
屈折率
n20/D 1.445 (lit.)
bp
152 °C (lit.)
密度
0.837 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC1(C)CCCC(C)(C)N1
InChI
1S/C9H19N/c1-8(2)6-5-7-9(3,4)10-8/h10H,5-7H2,1-4H3
InChI Key
RKMGAJGJIURJSJ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- アリル塩化物のアリルアミノ化によるアリル化第三級アミン。
- 酸化剤としてオキソン存在下で、酸化によるヒドロキシルアミン。
- 酸化剤としてヨウ素存在下で、複素環チオールと反応させたスルフェンアミド化合物。
- CO2とフェニルシランとの反応によるN-メチル化を介したN-メチル化アミン。
- アルデヒドおよびアルキンとの3成分マンニッヒ・カップリング反応によるプロパルギルアミン。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
98.6 °F - closed cup
引火点(℃)
37 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
115754-VAR:
115754-25G:
115754-BULK:
115754-10G:
115754-5G:
115754-5KG:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
COMU is a non-explosive coupling agent suitable for solution phase & solid phase peptide synthesis. Its activity meets or exceeds that of HATU and its water-soluble by-product are easily removed.