主要文書
8.40130
Sigma-Aldrich
4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-1-oxyl
(free radical) for synthesis
別名:
4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-1-oxyl, 4-Hydroxy-TEMPO
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H18NO2
CAS番号:
分子量:
172.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352119
EC Index Number:
218-760-9
NACRES:
NA.22
蒸気圧
<0.01 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥95.0% (GC)
フォーム
crystals
自己発火温度
260 °C (DIN 51794)
有効性
1053 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
8.2 (20 °C, 20 g/L in H2O)
mp
67-71 °C
転移温度
flash point 146 °C (DIN 51758)
溶解性
1670 g/L
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[N+]1(C(CC(CC1(C)C)O)(C)C)[O-]
InChI
1S/C9H18NO2/c1-8(2)5-7(11)6-9(3,4)10(8)12/h7,11H,5-6H2,1-4H3
InChI Key
UZFMOKQJFYMBGY-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
  • Vitamin C Determination: A study that utilizes TEMPO for a simple and rapid determination of vitamin C content in various fruits, showcasing an economical approach to antioxidant testing (Ihara et al., 2017).
  • Herbicide Development: A study on the synthesis of phenoxy carboxylic herbicides based on the piperidine scaffold, where TEMPO derivatives showed unexpected fungicidal activity (Zakrzewski & Krawczyk, 2014).
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 67 °C
Melting range (upper value): ≤ 71 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
CorrosionExclamation markHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT RE 2 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
294.8 °F - DIN 51758
引火点(℃)
146 °C - DIN 51758