安全性情報
8.22122
Sigma-Aldrich
Phenanthrene
for synthesis
別名:
Phenanthrene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H10
CAS番号:
分子量:
178.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
EC Index Number:
201-581-5
NACRES:
NA.22
蒸気圧
0.00012 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥97.0% (GC)
自己発火温度
>450 °C
有効性
1800 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
336 °C/1013 hPa
mp
97-100 °C
転移温度
flash point 171 °C
溶解性
1.15 mg/L
かさ密度
690 kg/m3
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C14H10/c1-3-7-13-11(5-1)9-10-12-6-2-4-8-14(12)13/h1-10H
InChI Key
YNPNZTXNASCQKK-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 97 °C
Melting range (upper value): ≤ 100 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2