Merck
90502
Sigma-Aldrich
N,N'-ジ-sec-ブチル-p-フェニレンジアミン
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H24N2
CAS番号:
分子量:
220.35
Beilstein:
2805827
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥94.0% (GC)
95%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.539
密度
0.942 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES記法
CCC(C)Nc1ccc(NC(C)CC)cc1
InChI
1S/C14H24N2/c1-5-11(3)15-13-7-9-14(10-8-13)16-12(4)6-2/h7-12,15-16H,5-6H2,1-4H3
InChI Key
FSWDLYNGJBGFJH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
212.0 °F - closed cup
引火点(℃)
100 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
90502-10ML:
90502-VAR:
90502-BULK:
90502-50ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)