Merck
465224
Sigma-Aldrich
サンセットイエロ-FCF
Dye content 90 %
別名:
オレンジイエローS, フードイエロー3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H10N2Na2O7S2
CAS番号:
分子量:
452.37
カラーインデックス番号:
15985
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
フォーム
powder
組成
Dye content, 90%
テクニック
microbe id | staining: suitable
mp
>300 °C (lit.)
密度
0.617 g/cm3 at 26 °C
λmax
482 nm
&ε; (減衰係数)
≥20000 at 479-485 nm in H2O
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
[Na+].[Na+].Oc1ccc2cc(ccc2c1\N=N\c3ccc(cc3)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C16H12N2O7S2.2Na/c19-15-8-1-10-9-13(27(23,24)25)6-7-14(10)16(15)18-17-11-2-4-12(5-3-11)26(20,21)22;;/h1-9,19H,(H,20,21,22)(H,23,24,25);;/q;2*+1/p-2/b18-17+;;
InChI Key
OIQPTROHQCGFEF-QIKYXUGXSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
サンセットイエローFCFは合成スルホン化モノアゾ染料であり、アゾ染料に属します。医薬品や化粧品に使用されています。サンセットイエローFCFは、喘息、免疫抑制、湿疹、癌、不安による片頭痛に関連しています。
サンセットイエローFCFは食用色素であり、様々な食品の調製にかなり使用されています。水とエタノールにやや溶けやすい橙赤色の結晶です。骨代謝疾患、皮膚疾患、呼吸器疾患などの治療に使用されます。非細胞毒性用量で脾細胞の機能的応答を変動させることができます。免疫抑制を促進します。TおよびB細胞の表面受容体の相対的な発現は、サンセットイエローFCFによって変動します。
アプリケーション
サンセットイエローFCFを使用して、連続および触媒逆流撹拌充填層型反応器(USPBR)システムでのアゾ染料の嫌気性生分解性を測定しました。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
465224-25G:
465224-VAR:
465224-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Advanced bioreduction of commercially important azo dyes: modeling and correlation with electrochemical characteristics
Mezohegyi G, et al.
Industrial & Engineering Chemistry Research, 48(15), 7054-7059 (2009)
Electro-Fenton oxidation of Sunset Yellow FCF azo-dye in aqueous solutions
Ghoneim MM, et al.
Desalination, 274(1-3), 22-30 (2011)
Methods for the analysis of Sunset Yellow FCF (E110) in food and beverage products-a review
Rovina K, et al.
TrAC, Trends in Analytical Chemistry, 85, 47-56 (2016)
Sheng Tian Huang et al.
The Analyst, 137(11), 2593-2599 (2012-05-01)
We report on a fast, sensitive, label-free, and general dye-sensor platform for synthetic organic dyes detection by competitive adsorption on reduced graphene oxide (rGO) against a fluorescent dye (FD). Fluorescein (Fl) as fluorescence indicator and a cationic dye methylene blue
Soheila Kashanian et al.
Molecular biology reports, 39(12), 10045-10051 (2012-07-10)
The use of food dyes is at least controversial due to their essential role. Synthetic color food additives occupy an important place in the food industry. Moreover many of them have been related to health problems mainly in children that
プロトコル
Separation of Tartrazine; Amaranth; Indigo carmine; New Coccine; Sunset Yellow FCF; Allura Red AC; Fast Green FCF; Erioglaucine disodium salt; Erythrosin B sodium salt; Phloxine B; Rose bengal
Separation of Tartrazine; Amaranth; Indigo carmine; New Coccine; Sunset Yellow FCF; Allura Red AC; Fast Green FCF; Erioglaucine disodium salt; Erythrosin B sodium salt; Phloxine B; Rose bengal