組成
Dye content, 50%
mp
275 °C
λmax
383 nm
515 nm (2nd)
&ε; (減衰係数)
≥14500 at 513-519 nm in H2O at 0.03 g/L
≥33000 at 214-220 nm in H2O at 0.03 g/L
≥9000 at 320-326 nm in H2O at 0.03 g/L
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
[Na+].[Na+].Oc1c(cc(c2ccccc12)S([O-])(=O)=O)\N=N\c3ccc(c4ccccc34)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C20H14N2O7S2.2Na/c23-20-15-8-4-3-7-14(15)19(31(27,28)29)11-17(20)22-21-16-9-10-18(30(24,25)26)13-6-2-1-5-12(13)16;;/h1-11,23H,(H,24,25,26)(H,27,28,29);;/q;2*+1/p-2/b22-21+;;
InChI Key
YSVBPNGJESBVRM-ZPZFBZIMSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
>437.0 °F
引火点(℃)
> 225 °C
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
214515-BULK:
214515-VAR:
214515-50G:
この製品を見ている人はこちらもチェック