組成
Dye content, 60%
溶解性
H2O: 0.1%
λmax
633 nm
&ε; (減衰係数)
≥10000 at 300-306 nm in water at 0.005 g/L
≥50000 at 236-242 nm in water at 0.005 g/L
≥60000 at 630-636 nm in water at 0.005 g/L
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
[Na+].CN(C)c1ccc(cc1)C(=C2/C=CC(\C=C2)=[N+](/C)C)\c3c(O)c(cc4cc(ccc34)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C27H26N2O7S2.Na/c1-28(2)20-9-5-17(6-10-20)25(18-7-11-21(12-8-18)29(3)4)26-23-14-13-22(37(31,32)33)15-19(23)16-24(27(26)30)38(34,35)36;/h5-16H,1-4H3,(H2,31,32,33,34,35,36);/q;+1/p-1
InChI Key
WDPIZEKLJKBSOZ-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
199583-25G:
199583-BULK:
199583-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Transplanted in Rat and Mouse Cranial Windows1