Merck
B6756
Sigma-Aldrich
ブリリアントグリーン
Dye content ~90 %, Powder
別名:
アストラディアマントグリーンGX, エチルグリーン, エメラルドグリーン, ソリッドグリーンJO, ダイヤモンドグリーン, ベーシックグリーン1, マラカイトグリーンG
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H34N2O4S
CAS番号:
分子量:
482.63
カラーインデックス番号:
42040
Beilstein:
3901207
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
製品名
ブリリアントグリーン, Dye content ≥85 %
フォーム
powder
品質水準
組成
Dye content, ≥85%
blue-green
mp
210 °C (dec.) (lit.)
溶解性
H2O: 1 mg/mL
εmax
≥1750 at 628- 632  nm in 50% ethanol
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
OS([O-])(=O)=O.CCN(CC)c1ccc(cc1)C(\c2ccccc2)=C3/C=CC(\C=C3)=[N+](/CC)CC
InChI
1S/C27H33N2.H2O4S/c1-5-28(6-2)25-18-14-23(15-19-25)27(22-12-10-9-11-13-22)24-16-20-26(21-17-24)29(7-3)8-4;1-5(2,3)4/h9-21H,5-8H2,1-4H3;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI Key
NNBFNNNWANBMTI-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ブリリアントグリーンは、アオバナルピナスおよびラッカセイ結節の始原細胞の染色に使用されています。
生物化学的/生理学的作用
ブリリアントグリーンは染料であり、防腐剤です。
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
B6756-100G:
B6756-50G:
B6756-BULK:
B6756-VAR:
B6756-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Iron-deficiency specifically limits nodule development in peanut inoculated with Bradyrhizobium sp.
O'HARA GW, et al.
The New phytologist, 108, 51-51 (1988)
Juo PS
Concise Dictionary of Biomedicine and Molecular Biology (2001)
T Park et al.
Journal of applied microbiology, 127(3), 670-682 (2019-06-06)
Experiments were designed to determine the effects of different chemical inhibitors of lysozyme and peptidases on rumen protozoa and the associated prokaryotes, and in vitro fermentation using Entodinium caudatum as a model protozoan species. Imidazole (a lysozyme inhibitor), phenylmethylsulphonyl fluoride
The role of iron in nodulation and nitrogen fixation in Lupinus angustifolius L.
Caixian T, et al.
The New phytologist, 114, 173-173 (1990)
Wendy C Andersen et al.
Analytica chimica acta, 637(1-2), 279-289 (2009-03-17)
Liquid chromatographic methods are presented for the quantitative and confirmatory determination of crystal violet (CV; also known as gentian violet), leucocrystal violet (LCV), brilliant green (BG), and leucobrilliant green (LBG) in catfish. LCV and LBG were oxidized to the chromic