Merck
114359
Sigma-Aldrich
ブロモクレゾールグリーン
ACS reagent, Dye content 95 %
別名:
BCG; 2,6-dibromo-4-[3-(3,5-dibromo-4-hydroxy-2-methylphenyl)-1,1-dioxo-2,1λ6-benzoxathiol-3-yl]-3-methylphenol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H14Br4O5S
CAS番号:
分子量:
698.01
Beilstein:
372527
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
グレード
ACS reagent
品質水準
アッセイ
≥95% (After Oxygen Combustion, silver nitrate titration)
形状
powder
組成
Dye content, 95%
visual transition interval
3.8, yellow(passes test)
3.8-5.4, yellow to blue(passes test)
4.5, green
5.4, blue
mp
225 °C (dec.) (lit.)
λmax
423 nm
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
Cc1c(Br)c(O)c(Br)cc1C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4cc(Br)c(O)c(Br)c4C
InChI
1S/C21H14Br4O5S/c1-9-12(7-14(22)19(26)17(9)24)21(13-8-15(23)20(27)18(25)10(13)2)11-5-3-4-6-16(11)31(28,29)30-21/h3-8,26-27H,1-2H3
InChI Key
FRPHFZCDPYBUAU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ブロモクレゾールグリーンは、アニオン性の合成トリフェニルメタン染料です。pH3.8~5.4で色が黄色から青緑色に変化するため、pH指示薬として一般的に使用されます。
アプリケーション
ブロモクレゾールグリーンは、生物学や医学実験におけるpH指示薬となります。
  • 血液脳透過性を研究するための生体染色として広く使用されています。
  • グルタミン酸デカルボキシラーゼ活性のpH感受性比色測定に使用されています。
  • 血清サンプルの比色分析用の紙分析装置の評価にも使用されています。
  • DNAアガロースゲル電気泳動、タンパク質測定、および電荷移動複合体形成プロセスの追跡色素として使用されます。
  • TLCで、pKaが5.0未満の官能基を持つ化合物の視覚化に使用されます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
114359-VAR:
114359-BULK:
114359-25G:
114359-5G:
114359-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Fanya Ismail et al.
The Analyst, 136(4), 807-815 (2010-12-02)
In this paper we present a new theory to re-examine the immobilization technique of dye doped sol-gel films, define the strength and types of possible bonds between the immobilized molecule and sol-gel glass, and show that the immobilized molecule is
Martina O' Toole et al.
Talanta, 66(5), 1340-1344 (2008-10-31)
A novel inexpensive optical-sensing technique has been developed for colorimetric flow analysis. This sensing system employs two LEDs whereby one is used as the light source and the other as a light detector. The LED used as light detector is
Kai Yu et al.
Enzyme and microbial technology, 49(3), 272-276 (2011-11-25)
A pH-sensitive colorimetric assay has been established to quantitatively measure glutamate decarboxylase (GAD) activity in bacterial cell extracts using a microplate format. GAD catalyzes the irreversible α-decarboxylation of L-glutamate to γ-aminobutyrate. The assay is based on the color change of
Janeta Starosvetsky et al.
Journal of microbiological methods, 92(2), 178-182 (2012-11-28)
High concentrations of H(2)S in groundwater are commonly removed using Biological Trickling Filter (BTF) that contains high numbers of biofilm immobilized sulfur oxidizing bacteria (mainly Thiobacillus thiooxidans). BTF performance requires continuous monitoring of these bacteria at several sampling points. The
Yu-Chang Chang et al.
Sensors (Basel, Switzerland), 11(4), 4060-4072 (2011-12-14)
A meso-structured Al-MCM-41 material was impregnated with bromocresol green (BG) dye and then incorporated into a UV-Vis DRA spectroscopic instrument for the online detection of ammonia gas. The absorption response of the Al-MCM-41/BG ammonia sensing material was very sensitive at