68250
メチルオレンジ
for microscopy (Hist.), indicator (pH 3.0-4.4)
別名:
4-[4-(ジメチルアミノ)フェニルアゾ]ベンゼンスルホン酸 ナトリウム塩, アシッドオレンジ52, オレンジIII, ヘリアンチン
About This Item
おすすめの製品
グレード
for microscopy (Hist.)
indicator (pH 3.0-4.4)
品質水準
フォーム
powder
テクニック
titration: suitable
pH
3.0-4.4, pink to yellow
溶解性
methanol: water (1:1): 0.1 g/10 mL, orange to very deep orange
λmax
501.4 nm in H2O (acidified)
適合性
suitable for microscopy
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
[Na+].CN(C)c1ccc(cc1)\N=N\c2ccc(cc2)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C14H15N3O3S.Na/c1-17(2)13-7-3-11(4-8-13)15-16-12-5-9-14(10-6-12)21(18,19)20;/h3-10H,1-2H3,(H,18,19,20);/q;+1/p-1/b16-15+;
InChI Key
STZCRXQWRGQSJD-GEEYTBSJSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
68250-25G:
68250-500G:
68250-VAR:
68250-100G:
68250-BULK:
68250-6X100G:
68250-6X500G:
この製品を見ている人はこちらもチェック