Merck
858390
Sigma-Aldrich
エリオクロム® ブラックT
ACS reagent (indicator grade)
別名:
モーダントブラック11
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H12N3NaO7S
CAS番号:
分子量:
461.38
カラーインデックス番号:
14645
Beilstein:
4121162
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
グレード
ACS reagent (indicator grade)
品質水準
フォーム
powder
溶液の透明度
passes test
テクニック
titration: suitable
λmax
503 nm
適合性
passes test for complexometric indicator
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
[Na+].Oc1cc(c2cc(ccc2c1\N=N\c3ccc4ccccc4c3O)[N+]([O-])=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C20H13N3O7S.Na/c24-17-10-18(31(28,29)30)15-9-12(23(26)27)6-7-14(15)19(17)22-21-16-8-5-11-3-1-2-4-13(11)20(16)25;/h1-10,24-25H,(H,28,29,30);/q;+1/p-1/b22-21+;
InChI Key
AMMWFYKTZVIRFN-QUABFQRHSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
エリオクロム®ブラックTは、水酸基-アリルアゾ染料であり、一般に一ナトリウム塩として供給されています。緑色のメタリック調光沢を帯びた暗紫色の粉末です。エリオクロムブラックTは水またはアルコールにやや溶けやすいが、一般的な有機溶剤には溶けません。主に、水の硬度を測定するエチレンジアミン四酢酸(EDTA)法の指示薬として用いられます。
エリオクロム®ブラックTは錯滴定指標として使用されます。酸-塩基指示薬として働きます。エリオクロム®ブラックTはCa2+およびMg2+と錯形成しますが、Mg2+イオンとさらに強く結合します。
アプリケーション
エリオクロム®ブラックTを用いた錯滴定法によってCa2+の濃度が決定されています。
法的情報
Eriochrome is a registered trademark of Huntsman Petrochemical, LLC
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
858390-100G:
858390-2.5G:
858390-VAR:
858390-500G:
858390-BULK:
858390-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
Chemistry for engineers (2008)
Laboratory Manual for Principles of General Chemistry (2010)
Physical Chemistry for the JEE and Other Engineering Entrance Examinations (2013)
CRC Handbook of Organic Analytical Reagents (2017)
Biologizing titanium alloy implant material with morphogenetically active polyphosphate
Muller WEG, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 5(92), 75465-75473 (2015)