主要文書
1.06161
Supelco
Murexide
metal indicator, ACS
別名:
Murexide, Ammonium purpurate, acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H8N6O6
CAS番号:
分子量:
284.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
EC Index Number:
221-266-6
NACRES:
NB.21
製品名
Murexide, (ammonium purpurate) metal indicator ACS
グレード
ACS reagent
品質水準
フォーム
solid
損失
≤2.0% loss on drying, 105°C
pH
5 (20 °C, 1 g/L in H2O)
溶解性
1 g/L
かさ密度
330 kg/m3
Amax
520-524 nm in water
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C8H4N5O6.H3N/c14-3-1(4(15)11-7(18)10-3)9-2-5(16)12-8(19)13-6(2)17;/h(H2,10,11,14,15,18)(H2,12,13,16,17,19);1H3/q-1;/p+1
InChI Key
PCCZWUCAYILEMX-UHFFFAOYSA-O
関連事項
Replaces: MX1665-3; MX1665
アナリシスノート
Identity (IR-spectrum): passes test
Identity (UV/VIS-Spectrum): passes test
Absorption maximum (water): 520 - 524 nm
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.01 g/l; water): ≥ 300
Sulfated ash (800 °C): ≤ 1.0 %
Loss on Drying (105°C): ≤ 2.0 %
Suitability as indicator (for metal titration): passes test
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3