1.04616
Hydroxylammonium chloride
GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur
別名:
Hydroxylammonium chloride, Hydroxylamine hydrochloride
About This Item
おすすめの製品
グレード
ACS reagent
品質水準
認証
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
蒸気圧
0.054 Pa ( 50 °C)
アッセイ
≥99% (manganometric)
フォーム
solid
pH
2.5-3.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
154 °C
密度
1.70 g/cm3 at 20.2 °C
かさ密度
900 kg/m3
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Cl-].NO.[H+]
InChI
1S/ClH.H3NO/c;1-2/h1H;2H,1H2
InChI Key
WTDHULULXKLSOZ-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Clarity of the solution in Ethanol: passes test
pH-value (5 %; water): 2.5 - 3.5
Titrable free acid: ≤ 0.25 meq/g
Sulfate (SO₄): ≤ 0.002 %
Heavy metals (ACS): ≤ 0.0005 %
Cu (Copper): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
NH₄ (Ammonium): passes test
Pb (Lead): ≤ 0.0005 %
Total sulfur (as sulfate): ≤ 0.005 %
Residue on ignition (as sulfate): ≤ 0.01 %
Corresponds to ACS, ISO, Reag. Ph Eur
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
spleen
保管分類コード
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第5類:自己反応性物質
ヒドロキシルアミン塩類
危険等級II
第二種自己反応性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
NAPE1046160500:
1046160250:
1046160000:
1046161000:
試験成績書(COA)