Merck
438227
Sigma-Aldrich
ヒドロキシルアミン 溶液
50 wt. % in H2O
別名:
HDA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH2OH
CAS番号:
分子量:
33.03
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気圧
9 mmHg ( 40 °C)
品質水準
フォーム
liquid
濃度
50 wt. % in H2O
bp
>100 °C
mp
8 °C (46 °F)
溶解性
water: soluble
密度
1.078 g/mL at 25 °C
保管温度
room temp
SMILES記法
NO
InChI
1S/H3NO/c1-2/h2H,1H2
InChI Key
AVXURJPOCDRRFD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ヒドロキシルアミンは弱い塩基であり、主に有機反応の還元剤として使用されます。
アプリケーション
以下の合成に用いる反応剤です。
  • 心臓血管薬であるNω-ヒドロキシ-L-アルギニン(NOHA、一酸化窒素前駆体)のプロドラッグ
  • 抗がん薬であるヒドロキシアミノグアニジン類
  • ホスホエノールピルビン酸カルボキシキナーゼ(PEPCK)トランス活性を弱めた、非ステロイド系2,3-ジヒドロキノリングルココルチコイドレセプターアゴニスト
  • 改善した抗菌性を持つ、オフロキサシンのカルボキサミド誘導体
  • クマリン系TNF-α変換酵素(TACE)インヒビターの類縁体
  • HIVインテグラーゼインヒビター
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Desen. Expl. 4 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Blood, Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第5類:自己反応性物質
ヒドロキシルアミンを含有するもの
危険等級II
第二種自己反応性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
438227-250ML:4548173150390
438227-VAR:
438227-50ML:4548173150406
438227-BULK:
438227-1L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Elie Akanny et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 411(21), 5563-5576 (2019-06-19)
The Surface-enhanced Raman spectroscopy (SERS) method based on gold nanoparticles as SERS substrate was investigated for the label-free detection and quantification of probiotic bacteria that are widely used in various pharmaceutical formulations. Indeed, the development of a simple and fast
Reducing graphene oxide via hydroxylamine: a simple and efficient route to graphene.
Zhou X, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 115(24), 11957-11961 (2011)
Assembly of cyclic peptide dendrimers from unprotected linear building blocks in aqueous solution.
DavidaPallin T.
Chemical Communications (Cambridge, England), 11, 1345-1346 (1996)
A E Cribb et al.
Clinical pharmacology and therapeutics, 51(5), 522-526 (1992-05-01)
The oxidation of sulfamethoxazole to its hydroxylamine metabolite was investigated in vitro with human liver microsomes and in vivo by detection in the urine. Sulfamethoxazole was oxidized to the hydroxylamine in an NADPH-dependent process by liver microsomes prepared from two
Claire-Lise Ciana et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 23(3), 658-662 (2012-12-25)
A novel series of anti-malarials, based on a hydroxy-ethyl-amine scaffold, initially identified as peptidomimetic protease inhibitors is described. Combination of the hydroxy-ethyl-amine anti-malarial phramacophore with the known Mannich base pharmacophore of amodiaquine (57) resulted in promising in vivo active novel