安全性情報
1.04617
Supelco
Hydroxylammonium sulfate
GR for analysis
別名:
Hydroxylammonium sulfate, Hydroxylamine sulfate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(HONH3)2SO4
CAS番号:
分子量:
164.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352301
EC Index Number:
233-118-8
NACRES:
NA.21
品質水準
フォーム
solid
有効性
842 mg/kg LD50, oral (Rat)
1500-2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
3.6 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
170 °C (decomposition)
溶解性
587 g/L
密度
1.88 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
1100 kg/m3
保管温度
15-25°C
SMILES記法
[S](=O)(=O)([O-])[O-].[N+H3]O.[N+H3]O
InChI
1S/2H4NO.H2O4S/c2*1-2;1-5(2,3)4/h2*2H,1H3;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI Key
VGYYSIDKAKXZEE-UHFFFAOYSA-L
アナリシスノート
Assay: ≥ 99 %
Chloride (Cl): ≤ 0.001 %
As (Arsenic): ≤ 0.00005 %
Cu (Copper): ≤ 0.0005 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
Hg (Mercury): ≤ 0.000001 %
Pb (Lead): ≤ 0.0005 %
Sulfated ash (residue on ignition): ≤ 0.1 %
ピクトグラム
CorrosionExclamation markHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Blood
保管分類コード
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第5類:自己反応性物質
ヒドロキシルアミン塩類
危険等級II
第二種自己反応性物質