グレード
for analytical purposes
アッセイ
99%
フォーム
crystals
mp
170 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
NO.NO.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3NO.H2O4S/c2*1-2;1-5(2,3)4/h2*2H,1H2;(H2,1,2,3,4)
InChI Key
VRXOQUOGDYKXFA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- Along with NaCl for reduction during the atomic absorption spectrophotometric quantification of mercury at ppb (parts-per-billion) levels in solution.
- As one of the constituents during the preparation of a coloring solution, impregnated in a cellulose based monitoring tape for the sensitive detection of formaldehyde gas.
- Simultaneous estimation of hydrarine and hydroxylamine in mixtures by titration with alkaline ferricyanide in presence of zinc sulfate.
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Blood
保管分類コード
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第5類:自己反応性物質
ヒドロキシルアミン塩類
危険等級I
第一種自己反応性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
210250-BULK:
210250-5KG:4548173115825
210250-1KG:4548173115801
210250-VAR:
210250-5G:4548173115818
210250-100G:4548173115795