Merck
A8056
Sigma-Aldrich
3-アミノ-1,2,4-トリアゾール
powder, ≥95% (TLC)
別名:
1,2,4-トリアゾール-3-アミン, 3-AT, アミトロール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C2H4N4
CAS番号:
分子量:
84.08
Beilstein:
107687
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.83
製品名
3-アミノ-1,2,4-トリアゾール, ≥95% (TLC)
由来生物
synthetic (organic)
品質水準
アッセイ
≥95% (TLC)
フォーム
powder
有効性
30 μM Ki
mp
150-153 °C (lit.)
溶解性
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
保管温度
−20°C
SMILES記法
Nc1nc[nH]n1
InChI
1S/C2H4N4/c3-2-4-1-5-6-2/h1H,(H3,3,4,5,6)
InChI Key
KLSJWNVTNUYHDU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
3-アミノ-1,2,4-トリアゾールは、雑草(特にギョウギシバおよびシバムギ)に対して有効な除草剤です。これは根から取り込まれて植物全体に移行し、主に分裂組織に認められます。3-アミノ-1,2,4-トリアゾールはクロロフィル合成を阻害し、葉の萎黄病および植物の白化に至ります。さらに、これは植物の成長にも影響を及ぼします。これは望ましくない雑草を枯死させるために利用されます。これはギ酸アミノグアニジンから合成され、分子量は84 Daです。
アプリケーション
3-アミノ-1,2,4-トリアゾールは、下記の用途で使用されています:
  • ヒト胎児腎臓(HEK293T)細胞に対し、細胞小器官特異的なかく乱物質として
  • 酵母ツーハイブリッド法で作成した同時形質転換体に対し、スクリーニング用培地に加えるヒスチジン生合成阻害剤として
  • ミツバチの中腸試料の保存
  • タンパク質中のトリプトファンの測定
ピクトグラム
Health hazardEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Repr. 2 - STOT RE 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
A8056-25G:4548173947242
A8056-1KG:
A8056-10G:4548173947235
A8056-100G:4548173947228
A8056-VAR:
A8056-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
The Biology and Control of Weeds in Sugarcane, 88-88 (2012)
Aarthi Putarjunan et al.
Nature plants, 5(7), 742-754 (2019-06-27)
Cell fate in eukaryotes is controlled by mitogen-activated protein kinases (MAPKs) that translate external cues into cellular responses. In plants, two MAPKs-MPK3 and MPK6-regulate diverse processes of development, environmental response and immunity. However, the mechanism that bridges these shared signalling
Understanding organellar protein folding capacities and assessing their pharmacological modulation by small molecules
Sharma R, et al.
European Journal of Cell Biology, 97(2), 114-125 (2018)
Thermoanalytical study of the pesticide 3-amino-1, 2, 4-triazole
Sanchez-Soto P, et al.
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 45(5), 1189-1197 (1995)
Nt-RhoGDI2 regulates Rac/Rop signaling and polar cell growth in tobacco pollen tubes
Klahre U, et al.
The Plant Journal, 46(6), 1018-1031 (2006)