Merck
573787
Sigma-Aldrich
5-Amino-1H-[1,2,4]-triazole-3-carboxylic acid methyl ester
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H6N4O2
CAS番号:
分子量:
142.12
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
96%
フォーム
solid
mp
218-222 °C (lit.)
官能基
ester
SMILES記法
COC(=O)c1n[nH]c(N)n1
InChI
1S/C4H6N4O2/c1-10-3(9)2-6-4(5)8-7-2/h1H3,(H3,5,6,7,8)
InChI Key
OSZNPKRMPBUQLB-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
573787-BULK:
573787-1G:
573787-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)