About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H3N3O2
CAS番号:
分子量:
113.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
132-136 °C
官能基
carboxylic acid
SMILES記法
OC(=O)c1nc[nH]n1
InChI
1S/C3H3N3O2/c7-3(8)2-4-1-5-6-2/h1H,(H,7,8)(H,4,5,6)
InChI Key
LJVQHXICFCZRJN-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
658472-1G:
658472-VAR:
658472-BULK:
658472-10G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Jia Zhang et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 24(56), 15013-15018 (2018-07-11)
We characterized the T2 -exchange (T2ex ) magnetic resonance imaging (MRI) contrast of azole protons that have large chemical shifts from the water proton resonance as a function of pH, temperature, and chemical modification. Our results showed that 1,2,4-triazoles could
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
658472-10G | 4061833549025 |
658472-1G | 4061832733609 |