Merck
333662
Sigma-Aldrich
1H-1,2,3-トリアゾール
97%
別名:
2,3-Diazapyrrole, 2H-1,2,3-Triazole, Osotriazole, Pyrrodiazole, Triazacyclopentadiene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C2H3N3
CAS番号:
分子量:
69.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.498 (lit.)
bp
203 °C/752 mmHg (lit.)
mp
23-25 °C (lit.)
密度
1.192 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
c1c[nH]nn1
InChI
1S/C2H3N3/c1-2-4-5-3-1/h1-2H,(H,3,4,5)
InChI Key
QWENRTYMTSOGBR-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
2H-1,2,3-トリアゾールは1H-1,2,3-トリアゾールの互変異性型です。1H-1,2,3-トリアゾールは、ポリマー電解質膜において分子間プロトン移動メカニズムによってプロトン伝導を効果的に促進します。
アプリケーション
  • 結晶骨格材料:Triazole carboxylic acidリガンドに関する研究により、スマート結晶フレームワーク材料、特に蛍光センシングおよびp-ニトロフェノールの触媒還元における用途が実証され、化学的センシングおよび環境用途における有用性が示されています(Lv et al., 2023)。
  • PXR受容体の調節:1H-1,2,3-Triazole-4-carboxamideは、PXR受容体の強力かつ選択的な逆アゴニストおよびアンタゴニストとして最適化されており、受容体特異的薬物の設計に関する洞察を提供しています(Li et al., 2022)。
  • 大規模合成:改変Sakai反応を用いたNotum阻害薬の大規模合成は、医学研究や医薬品開発に不可欠となり得る生化学試薬の生産における1H-1,2,3-トリアゾールの重要性を示すものとなっています(Atkinson et al., 2022)。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
224.6 °F - closed cup
引火点(℃)
107 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
333662-VAR:
333662-1G:
333662-100G:
333662-BULK:
333662-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Jlenia Guarnerio et al.
Nature communications, 9(1), 66-66 (2018-01-06)
Disease recurrence after therapy, due to the persistence of resistant leukemic cells, represents a fundamental problem in the treatment of leukemia. Elucidating the mechanisms responsible for the maintenance of leukemic cells, before and after treatment, is therefore critical to identify
Marylou C Machingura et al.
Journal of experimental botany, 68(14), 3879-3890 (2017-06-22)
The supply of inorganic carbon (Ci) at the site of fixation by Rubisco is a key parameter for efficient CO2 fixation in aquatic organisms including the green alga, Chlamydomonas reinhardtii. Chlamydomonas reinhardtii cells, when grown on limiting CO2, have a
Bertrand Boson et al.
PLoS pathogens, 7(7), e1002144-e1002144 (2011-08-05)
Hepatitis C virus (HCV) assembly remains a poorly understood process. Lipid droplets (LDs) are thought to act as platforms for the assembly of viral components. The JFH1 HCV strain replicates and assembles in association with LD-associated membranes, around which viral
Paco Pino et al.
PLoS pathogens, 3(8), e115-e115 (2007-09-06)
Toxoplasma gondii is an aerobic protozoan parasite that possesses mitochondrial antioxidant enzymes to safely dispose of oxygen radicals generated by cellular respiration and metabolism. As with most Apicomplexans, it also harbors a chloroplast-like organelle, the apicoplast, which hosts various biosynthetic
Fong-Fong Chu et al.
World journal of gastroenterology, 22(46), 10158-10165 (2016-12-29)
To test whether Nox1 plays a role in typhlitis induced by Salmonella enterica serovar Typhimurium (S. Tm) in a mouse model. Eight-week-old male wild-type (WT) and Nox1 knockout (KO) C57BL6/J (B6) mice were administered metronidazole water for 4 d to
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
333662-1G4061826737408
333662-5G4061838090355