About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H5N3
CAS番号:
分子量:
83.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
おすすめの製品
フォーム
solid
SMILES記法
Cc1nc[nH]n1
InChI
1S/C3H5N3/c1-3-4-2-5-6-3/h2H,1H3,(H,4,5,6)
InChI Key
PZKFSRWSQOQYNR-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
CDS020176-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Jia Zhang et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 24(56), 15013-15018 (2018-07-11)
We characterized the T2 -exchange (T2ex ) magnetic resonance imaging (MRI) contrast of azole protons that have large chemical shifts from the water proton resonance as a function of pH, temperature, and chemical modification. Our results showed that 1,2,4-triazoles could
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
CDS020176-50MG | 4061828983377 |