About This Item
実験式(ヒル表記法):
C2H2N3Na
CAS番号:
分子量:
91.05
Beilstein:
3570104
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
グレード
technical grade
品質水準
フォーム
powder
mp
295 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
[Na]n1cncn1
InChI
1S/C2H2N3.Na/c1-3-2-5-4-1;/h1-2H;/q-1;+1
InChI Key
NVMNEWNGLGACBB-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
1,2,4-Triazole sodium derivative (sodium-1,2,4-triazolide) may be used in chemical synthesis studies.
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
197645-VAR:
197645-BULK:
197645-10G:
197645-50G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
197645-10G | 4061838346957 |
197645-50G | 4061833545003 |