Merck
258938
Sigma-Aldrich
4-メチル-4H-1,2,4-トリアゾール-3-チオール
97%
別名:
3-メルカプト-4-メチル-4H-1,2,4-トリアゾール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H5N3S
CAS番号:
分子量:
115.16
Beilstein:
110580
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
165-169 °C (lit.)
溶解性
acetone: soluble 2.5%, clear, colorless to faintly yellow
SMILES記法
Cn1cnnc1S
InChI
1S/C3H5N3S/c1-6-2-4-5-3(6)7/h2H,1H3,(H,5,7)
InChI Key
AGWWTUWTOBEQFE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
4-メチル-4H-1,2,4-トリアゾール-3-チオールはブロモ酢酸エチルと反応し、エチル[(4-メチル-4H-1,2,4-トリアゾール-3-イル)スルファニル]酢酸を産生します。銀電極上の4-メチル-4H-1,2,4-トリアゾール-3-チオールの自己組織化単分子膜の電気化学的防食挙動は、electrochemical impedance spectroscopyおよび偏極度測定により研究されています
アプリケーション
  • Corrosion study of mild steel in aqueous sulfuric acid solution using 4-methyl-4H-1, 2, 4-Triazole-3-Thiol:硫酸溶液中の軟鋼用の腐食防止剤としての4-メチル-4H-1,2,4-トリアゾール-3-チオールの使用について調べています(MEHMETI and BERISHA, 2017)。
  • Dimeric and polymeric mercury (II) complexes containing 4-methyl-1, 2, 4-triazole-3-thiol ligand:4-メチル-4H-1,2,4-トリアゾール-3-チオールと水銀の配位化学を調査し、材料科学におけるその用途の可能性についての知見を提供しています(TAHERIHA, GHADERMAZI, and AMANI, 2015)。
  • Synthesis, characterization and biological studies of 1, 2, 4-triazole derivatives having piperidine moiety:ピペリジン基で修飾したものや4-メチル-4H-1,2,4-トリアゾール-3-チオールなど、1,2,4-トリアゾール誘導体の合成および生物学的評価に焦点を合わせています(FAROOQ et al., 2023)。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
258938-50G:
258938-250G:
258938-BULK:
258938-VAR:
258938-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Cyclization of 1-{[(4-Methyl-4H-1, 2, 4-triazol-3-yl) sulfanyl] acetyl} thiosemicarbazides to 1, 2, 4-Triazole and 1, 3, 4-Thiadiazole Derivatives and Their Pharmacological Properties.
Maliszewska-Guz A, et al.
Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70(1), 51-62 (2005)
Electrochemical and in situ SERS spectroelectrochemical investigations of 4-methyl-4H-1, 2, 4-triazole-3-thiol monolayers at a silver electrode.
Sun Y, et al.
Journal of Raman Spectroscopy, 40(9), 1306-1311 (2009)