アッセイ
97%
mp
177-181 °C (lit.)
SMILES記法
Sc1nc2ccccc2s1
InChI
1S/C7H5NS2/c9-7-8-5-3-1-2-4-6(5)10-7/h1-4H,(H,8,9)
InChI Key
YXIWHUQXZSMYRE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
2-メルカプトベンゾチアゾール(MBT)は、水溶液からのHg(II)除去を用途とする吸着材として使用可能な、MBT官能化メソ多孔質シリカの合成に使用することができます。
また、下記の用途でも使用することができます:
また、下記の用途でも使用することができます:
- 紫外線または可視光照射下での光触媒活性試験における基準化合物。
- 抗結核活性試験用の2-MBT接合体を合成する際の出発原料。
- 4-チアゾリジノンの合成の際の出発原料。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
392.0 °F - closed cup
引火点(℃)
200 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
PRTR
第二種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
M3302-VAR:
M3302-5G:
M3302-100G:
M3302-1KG:
M3302-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Sulfur rich 2-mercaptobenzothiazole and 1, 2, 3-triazole conjugates as novel antitubercular agents
European Journal of Medicinal Chemistry, 76, 274-283 (2014)
Enhanced photocatalytic activity of Ce3+?TiO2 for 2-mercaptobenzothiazole degradation in aqueous suspension for odour control
Applied Catalysis, 285(1-2), 181-189 (2005)
A facile microwave enhanced synthesis of sulfur-containing 5-membered heterocycles derived from 2-mercaptobenzothiazole over ZnCl2/DMF and antimicrobial activity evaluation
Journal of Sulfur Chemistry, 27(4), 315-328 (2006)
Preparation of 2-mercaptobenzothiazole-derivatized mesoporous silica and removal of Hg (II) from aqueous solution
Journal of Environmental Monitoring, 8(1), 214-222 (2006)
Journal of hazardous materials, 178(1-3), 566-571 (2010-02-24)
A novel solid phase extractor for preconcentration of cadmium at ng L(-1) levels has been developed. Cadmium ions were retained on a column packed with sulfur powder modified with 2-mercaptobenzothiazole (2-MBT) in the medium of 1-butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate ([bmim](+)PF(6)(-)) ionic liquid.