D218154
2,2′-ジチオビス(ベンゾチアゾール)
99%
別名:
1,2-Bis(2-benzothiazolyl) disulfide, 1,2-Bis(benzo[d]thiazol-2-yl)disulfane, 2,2′-Dibenzothiazole disulfide, 2,2′-Dibenzothiazolyl disulfide, 2,2′-Dithiobis[benzothiazole], 2-(1,3-Benzothiazol-2-yldisulfanyl)-1,3-benzothiazole, Bis(2-benzothiazolyl) disulfide, DBTD
About This Item
おすすめの製品
アッセイ
99%
フォーム
powder
mp
177-180 °C (lit.)
SMILES記法
S(Sc1nc2ccccc2s1)c3nc4ccccc4s3
InChI
1S/C14H8N2S4/c1-3-7-11-9(5-1)15-13(17-11)19-20-14-16-10-6-2-4-8-12(10)18-14/h1-8H
InChI Key
AFZSMODLJJCVPP-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
補足的ハザード
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
D218154-100G:
D218154-500G:
D218154-VAR:
D218154-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック