Merck
44198
Sigma-Aldrich
4-ドデシルベンゼンスルホン酸
mixture of isomers, ≥95%
別名:
p-Dodecylbenzenesulfonic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H30O3S
CAS番号:
分子量:
326.49
Beilstein:
2217653
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
詳細
anionic
品質水準
アッセイ
≥95%
フォーム
liquid
分子量
326.49 g/mol
テクニック
blocking: suitable
不純物
≤2% H2SO4
密度
1.06 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
sulfonic acid
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C18H30O3S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-17-13-15-18(16-14-17)22(19,20)21/h13-16H,2-12H2,1H3,(H,19,20,21)
InChI Key
KWXICGTUELOLSQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
4-ドデシルベンゼンスルホン酸(DBSA)はアルキルスルホン酸です。ポリスチレン-block-ポリ(4-ビニルピリジン)及びコーム-コイルA-block-(B-グラフト-C)型の共重合体を加えたポリマーの作製に用いられます。
アプリケーション
4-ドデシルベンゼンスルホン酸(p-ドデシルベンゼンスルホン酸、DBSA)は以下のように使用することができます:
  • 2-(1,5-ジアリール-1,4-ペンタジエン-3-イリデン)-ヒドラジンカルボキシミドアミド塩酸塩の合成における溶媒として。
  • ルチルナノ粒子のin situコーティング。
  • CdSコロイド調製の安定化剤として。
  • 固体型色素増感太陽電池(DSSC)の製造において。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synthesis and characterization of surface-modified rutile nanoparticles and transparent polymer composites thereof.
Nussbaumer RJ, et al.
Journal of Nanoparticle Research, 4(4), 319-323 (2002)
Supramolecular Assembly between Polystyrene-block-Poly (4-vinylpyridine) and 4-Dodecylbenzenesulfonic Acid.
Hong J-Y and Hong J-L.
Journal of Polymer Research, 11(2), 89-97 (2004)
Absorption and fluorescence behavior of redispersible cadmium sulfide colloids in various organic solvents.
Resch U, et al.
Langmuir, 8(9), 2215-2218 (1992)
Water-assisted self-assembly of polyaniline/Fe3O4 composite honeycomb structures film.
Yu C, et al.
Thin Solid Films, 516(15), 5107-5110 (2008)
Influence of small molecules in conducting polyaniline on the photovoltaic properties of solid-state dye-sensitized solar cells.
Tan S, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 108(48), 18693-18697 (2004)